Masterflex® Fitting, Nylon, Straight, Hosebarb to Thread Adapter, 1 1/2" ID x 1 1/2" NPT(M); 5/PK
Katalognr. MFLX31408-16
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Schnelle und einfache Montage.
- Ideal für allgemeine und einmalige Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie, welcher Verbindungstyp für Ihre Anwendung benötigt wird, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwendungsunterstützung wenden*
- Weltmarktführer im Sortiment bzgl. Materialien mit umfassendster chemischer Kompatibilität
- Individuelle Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Zulassungen passend zu Ihrer individuellen Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Verbindungstyp: 1 1/2" ID x 1 1/2" NPT(M)
Verfügbar in einer Vielzahl von Materialien und Konfigurationen passend zu Ihrem Bedarf. Adapter von NPT-Außengewinde auf Schlauchnippel.
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):1-1/2"
- Verbindungstyp:Schlauchnippel x NPT(M)
- Flow pattern:Gerade
- Thread size NPT(M) (port 1):1-1/2"
- Bezeichnung:Adapter mit Gewinde auf Schlauchnippel, 1-1/2" NPT(M) auf 1-1/2" ID, Nylon, 5/Pck
- Seq:51
- Environmentally Preferable:
- Modell:31408-16
- No. of ports:2
- Orifice dimensions:11,11 mm (0,4375")
- Sterilisation:Ethylene oxide (ETO) only
- Garantie:1 year
- VE:5
- Fitting material:Nylon
Frequently Bought Together