Masterflex® Fitting, 316 Stainless Steel, Straight, Hosebarb to Thread Adapter, 2" ID x 2" NPT(M)
Katalognr. MFLX31210-70
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Schnelle und einfache Montage.
- Ideal für allgemeine und einmalige Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie, welcher Verbindungstyp für Ihre Anwendung benötigt wird, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwendungsunterstützung wenden*
- Weltmarktführer im Sortiment bzgl. Materialien mit umfassendster chemischer Kompatibilität
- Individuelle Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Zulassungen passend zu Ihrer individuellen Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Verbindungstyp: 2" ID x 2" NPT(M)
Verfügbar in einer Vielzahl von Materialien und Konfigurationen passend zu Ihrem Bedarf. Adapter von NPT-Außengewinde auf Schlauchnippel.
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):2"
- Verbindungstyp:Schlauchnippel x NPT(M)
- Flow pattern:Gerade
- Thread size NPT(M) (port 1):2"
- Bezeichnung:Schlauchnippelanschlüsse; NPT männliches Rohradapter, 316 SS, 2" NPT(M) x 2" Schlauch-ID
- Seq:31
- Environmentally Preferable:
- Modell:31210-70
- No. of ports:2
- Orifice dimensions:38,1 mm (1,5")
- Garantie:1 year
- VE:1
- Fitting material:Stainless Steel 316
Frequently Bought Together