Masterflex® Fitting, 316 Stainless Steel, Cross Connector, Hose Barb, 1/8"; EA
Catalog # MFLX31208-53
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Schnelle und einfache Montage.
- Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
- Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
- Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Hergestellt aus klarem Edelstahl (SS) mit einem Temperaturbereich von -40 bis 200°F (-40 bis 93°C)
- Im Autoklav, mit Ethylenoxid oder Gammabestrahlung sterilisierbar
Die Schlauchnippel sind für eine schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug ausgelegt. Kombinieren Sie diese einfachen, wirtschaftlichen Fittings mit unseren flexiblen Schläuchen für Ihre Niederdruckanwendungen (in der Regel weniger als 30 psi). Stecken Sie einfach Ihren flexibles Rohr oder Ihren Schlauch auf den Nippel, um eine sichere Abdichtung zu erreichen. Die Kreuzverbinder verfügen über vier Schlauchanschlüsse.
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):⅛"
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):⅛"
- Verbindungstyp:Schlauchnippel
- Flow pattern:X
- Bezeichnung:Fitting, 316 Edelstahl, Kreuzverbinder, Schlauchnippel, 1/8“; EA
- Seq:10
- Environmentally Preferable:
- Modell:31208-53
- Orifice dimensions:2,381 mm (0,09375")
- Sterilisation:Autoclave, gamma irradiation, or ethylene oxide (ETO)
- Garantie:1 year
- VE:1
- Barb size/tubing int.Ø (port 3):⅛"
- Barb size/tubing int.Ø (port 4):⅛"
- Fitting material:Stainless Steel 316
Frequently Bought Together