Masterflex® Fitting, Nylon, Elbow, Hose Barb Union, 1/2" ID; 100/PK
Katalognr. MFLX30626-81
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeuge.
- Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
- Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
- Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Verbindungstyp: 1/2" ID
Erstellen Sie 90°-Bögen in flexiblen Schläuchen—ohne Knicken!
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):1/2"
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):1/2"
- Verbindungstyp:Schlauchnippelanschluss
- Flow pattern:Winkelstück
- Bezeichnung:Fitting, Nylon, Winkelstück, Schlauchnippelanschluss, 1/2" ID; 100/PCK
- Seq:12
- Environmentally Preferable:
- Modell:30626-81
- Orifice dimensions:0,34375"
- Sterilisation:Ethylene oxide (ETO) only
- VE:100
- Fitting material:Nylon
Frequently Bought Together