ContactUsLinkComponent
Masterflex® Gold-colored IDentifier Hinge Clamp, 1-1-1/2" Clamp Size, 304 SS; 1/EA
Katalognr. MFLX30562-52
undefined
Masterflex® Gold-colored IDentifier Hinge Clamp, 1-1-1/2" Clamp Size, 304 SS; 1/EA
Katalognr. MFLX30562-52
Über diesen Artikel
Einfache visuelle Identifizierung kritischer Verbindungen zur Überprüfung in Ihrem Prozess.
  • Hergestellt aus goldgefärbtem 304 Edelstahl
Diese goldfarbenen Hygieneklemmen sind aus der Ferne leicht von Standard-Edelstahlklemmen zu unterscheiden, haben die gleiche Größe und Funktion und können austauschbar mit Standard-Edelstahlklemmen verwendet werden. Klemmen haben eine Beschichtung aus TiN (Titannitrid). Klemmen sind in verschiedene Größen erhältlich.
  • Connection type:
    Hygiene
  • Bezeichnung:
    Goldgefärbte identifizierbare Scharnierklemme, 1-1-1/2" Klemmengröße, 304 SS; je 1
  • Material:
    Edelstahl 304
  • Environmentally Preferable:
  • Sanitary clamp size (port 1):
    1-1/2"
  • Garantie:
    1 year
  • VE:
    1
  • Klemmentyp:
    Sanitary
Frequently Bought Together