Masterflex® L/S® Standard Pump Head, Replacement End Bell Assembly, Polycarbonate Housing, SS Rotor, L/S® 16
Katalognr. MFLX07016-91
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Holen Sie mit diesen Ersatzteilen das Beste aus Ihrem Masterflex®-Pumpenkopf heraus.
- Wählen Sie Ersatzteile für Ihre L/S® und I/P Pumpenköpfe
- Zur Verwendung mit L/S®-Standard-Pumpenköpfen mit 07016-10 und -21
Ersatzteile, die die Funktion Ihres Pumpenkopfes verlängern. Für eine vollständige Kopfmontage sind zwei Endkappenbaugruppen erforderlich.
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:Standard-Pumpenkopf, Ersatz-Endkappenbaugruppe, Polycarbonat-Gehäuse, SS-Rotor, L/S 16-Schlauch
- Seq:14
- Environmentally Preferable:
- Modell:07016-91
- Open-head sensor:No
- Tubing sizes accepted:L/S 16
- Garantie:2 years
- VE:1
- Gehäusematerial:PC
- Rotor material:Stainless Steel
Frequently Bought Together