Masterflex® Replacement rotor assembly for L/S Standard long-shaft pump heads: 0701X-10, -50
Catalog # MFLX07013-76
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Holen Sie mit diesen Ersatzteilen das Beste aus Ihrem Masterflex®-Pumpenkopf heraus.
- Wählen Sie Ersatzteile für Ihre L/S® und I/P Pumpenköpfe
Ersatzteile, die die Funktion Ihres Pumpenkopfes verlängern. Für eine vollständige Kopfmontage sind zwei Endkappenbaugruppen erforderlich.
- Bezeichnung:Ersatzrotorbaugruppe für L/S Standardpumpen mit langem Schaft: 0701X-10, -50
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:07013-76
- VE:1
- Rotor material:Cold-rolled steel (CRS)
Frequently Bought Together