About this item
Behält seine Flexibilität bei extremen Temperaturen.
- Original Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um eine optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpen zu gewährleisten
- Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für eine weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
- Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
- Ultraglatte innere Oberfläche führt zu weniger extrahierbaren Stoffen
- I/P® 26 Schlauch hat einen 1/4“ (6,4 mm) Innendurchmesser
- Nimmt 1/4“-Schlauchnippel für Schlauchverbindungen auf
Masterflex® C-Flex® Precision-Pumpenschläuche bieten eine verbesserte Biokompatibilität und eine längere Lebensdauer der Pumpen. Diese Schläuche sind nicht pyrogen, nicht zytotoxisch und nicht hämolytisch - sie schützen die Reinheit Ihrer Flüssigkeiten. Die heißsiegelfähigen und schweißbaren C-Flex-Schläuche sind ideal für die biopharmazeutische Verarbeitung und Lagerung sowie für die Pflanzenproduktion.
Die Spulen enthalten kontinuierliche Pumpenschläuche, so dass Sie genau die benötigte Länge abschneiden können und kein Abfall anfällt.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und Konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen die Art, Länge und Menge der Schläuche liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:4000 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:6,40 mm (0,252")
- Max. Druck:2,06 bar (30 psi)
- Max. temperature:121 °C (250 °F)
- Pump series:I/P
- Bezeichnung:I/P® Aufgerollter Präzisions-Pumpenschlauch, C-Flex®, I/P 26; 400 ft
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:06427-26
- Length per pack:121,9 m (400 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperature:–45 °C (–50 °F)
- Max. vacuum:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Garantie:Out of box
- Schlauchmaterial:C-Flex®
- VE:400 Feet
- Hose barb size:0,25"
- I/P Masterflex tubing size:26