Masterflex® Transferschlauch, Platingehärtetes Silikon, 5/8" ID x 7/8“ AD; 300 Ft
Catalog # MFLX98906-12
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
About this item
Die Zusammensetzung für niedrige Kompression behält ihre Form und Sauberkeit.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Schlauchgröße: 5/8" ID x 7/8" OD
Reduzieren Sie die Auspackzeit, sparen Sie Versandkosten und stellen Sie sicher, dass Sie mit Schlauchgebinden immer genügend Schläuche zur Hand haben. Platingehärtete Silikonspulen werden als 300 oder 500-ft-Spulen verkauft.
- Schlauch Außen-Ø:22,4 mm (0.875")
- Schlauch Innen-Ø:16 mm (0,625")
- Wandstärke:3,2 mm
- Max. Druck:0,8 bar (12 psi)
- Max. temperature:230 °C (446 °F)
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Transferschlauch, Platingehärtetes Silikon, 5/8" ID x 7/8“ AD; 300 Ft
- Länge:91,4 m
- Seq:07
- Environmentally Preferable:
- Modell:98906-12
- GMP compliant:Ja
- Length per pack:91,4 m (300 ft.)
- Regulatory approvals:FDA;USP
- Sterilisation method autoclave:Ja
- Sterilisation method EtO:Nein
- Sterilisation method gamma:Ja
- Min. temperature:–50 °C (–58 °F)
- Working pressure:0,8 bar (12 psi)
- Clarity:Durchscheinend
- Schlauchmaterial:Platin-ausgehärtetes Silikon
- VE:300 Feet
Frequently Bought Together