About this item
Chemikalienbeständige Ventile sorgen für eine präzise Flüssigkeitskontrolle.
- Hergestellt in einer Reinraumumgebung
- Prozessanschlüsse von NPT(F), Kompression und Schlauchnippel
- Lange Lebensdauer bei härtesten Anwendungen
Diese pneumatisch betriebenen Ventile verfügen über chemisch resistente, benetzte Oberflächen aus PTFE – dem Material der Wahl sowohl für thermische Beständigkeit als auch für chemisch inerte Anwendungen oder viele schwer zu handhabende Medien. Diese Ventile werden häufig in Nassbänken und Prozessarbeitsplätzen verwendet und eignen sich ideal für DI-Wasser und andere raue Anwendungen. Ventile sind ideal für die Durchflusskontrolle von hochreinen oder korrosiven Chemikalien und verfügen über einen gemeinsamen Einlassdruckanschluss und zwei diskrete Auslassanschlüsse, die über ein pneumatisches Auslösesignal aktiviert werden.
Ventile sind eine ideale Lösung für die Durchflusskontrolle in der Forschung, in der biologischen, Lebensmittel- und chemischen Verarbeitung sowie in der Halbleiterfertigung und in petrochemischen Umgebungen.
- Verbindungstyp:NPT(F)
- Portgröße:0,25 NPT(F)
- Bezeichnung:Pneumatisch betätigtes Ventil aus PTFE, 2-Wege, 1/4" Innen-NPT, N/C
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:98516-02
- Wetted materials:PTFE
- Max. temperature:156 °C (240 °F)
- Garantie:1 year
- Orifice:6,35 mm (0,25")
- VE:1
- Inlet port:1/4" NPT(F)
- Outlet port:1/4" NPT(F)