ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transferschlauch, Tygon® SE-200 FEP-Auskleidung, 3/4" ID x 1“ AD; 50 Ft
Katalognr. MFLX95713-60
undefined
Masterflex® Transferschlauch, Tygon® SE-200 FEP-Auskleidung, 3/4" ID x 1“ AD; 50 Ft
Katalognr. MFLX95713-60
Über diesen Artikel
Hält Proben geruchs- und geschmacksneutral.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
  • Schlauchgröße: 3/4" ID x 1" AD
Zusammensetzung: Tygon® SE-200Anwendungen: Chemische und pharmazeutische Verarbeitung, Getränkedosierung, Farb- und Lösungsmittelherstellung, HalbleiterverarbeitungMerkmale: Biobasiert, phthalatfrei. Flexibel, chemisch beständig, inert, kontaminiert nicht. Geruchlos, ungiftig und geschmacksneutral. KlarZertifizierungen: FDA konform für Kontakt mit NahrungsmittelnTemperaturbereich: -49 bis 165 °F (-45 bis 74 °C)Sterilisation: Ethylenoxid
  • Schlauch Außen-Ø:
    25,4 mm (1")
  • Schlauch Innen-Ø:
    19,1 mm (0,75")
  • Wandstärke:
    3,2 mm
  • Max. Druck:
    2,1 bar (30 psi)
  • Max. temperature:
    73 °C (165 °F)
  • Farbe:
    Transparent
  • Bezeichnung:
    Transferschlauch, Tygon® SE-200 FEP-Auskleidung, 3/4" ID x 1“ AD; 50 Ft
  • Länge:
    15,2 m
  • Seq:
    06
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    95713-60
  • GMP compliant:
    Ja
  • Length per pack:
    15,2 m (50 ft.)
  • Regulatory approvals:
    FDA;DEHP-frei;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Nein
  • Sterilisation method EtO:
    Ja
  • Sterilisation method gamma:
    Nein
  • Min. temperature:
    –45 °C (–49 °F)
  • Working pressure:
    2,1 bar (30 psi)
  • Clarity:
    Durchscheinend
  • Schlauchmaterial:
    Versilon™ SE-200
  • VE:
    50 Feet
Frequently Bought Together