ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transferschlauch, Versilon™ C-544-A IB, 1-1/4" ID x 1-3/4" AD; 50 Ft
  MFLX95637-06
undefined
Masterflex® Transferschlauch, Versilon™ C-544-A IB, 1-1/4" ID x 1-3/4" AD; 50 Ft
  MFLX95637-06
Keine Weichmacher.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Schlauchgröße: 1 1/4" ID x 1 3/4" AD
Der Versilon™ C-544-A IB Druckschlauch aus Polyurethan auf Etherbasis ist ideal für den Transfer abrasiver und viskoser Schlämme, Instrumentensteuerleitungen, Lebensmittel- und Kosmetikverarbeitung und Kühlmittelrückgewinnungssysteme. Zu den Eigenschaften gehören außergewöhnliche Abrieb- und Reißfestigkeit sowie ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öle, Fette und Kraftstoffe. Der transparente Schlauch ist weichmacherfrei und hat einen Temperaturbereich von -100 bis 180 °F (-73,3 bis 82,2 °C). FDA-, NSF 51- und NSF 61-konform. Nicht zur Sterilisation empfohlen.
  • Schlauch Außen-Ø:
    44,5 mm (1,75")
  • Schlauch Innen-Ø:
    31,7 mm (1,25")
  • Wandstärke:
    6,4 mm
  • Max. Druck:
    6,6 bar (95 psi)
  • Max. temperature:
    82 °C (180 °F)
  • Farbe:
    Transparent
  • Bezeichnung:
    Transferschlauch, Versilon™ C-544-A IB, 1-1/4" ID x 1-3/4" AD; 50 Ft
  • Länge:
    15,2 m
  • Seq:
    04
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    95637-06
  • Length per pack:
    15,2 m (50 ft.)
  • Regulatory approvals:
    FDA;NSF-61
  • Sterilisation method autoclave:
    Nein
  • Sterilisation method EtO:
    Nein
  • Sterilisation method gamma:
    Nein
  • Min. temperature:
    –73 °C (–100 °F)
  • Garantie:
    Sofort einsatzbereite Systeme
  • Working pressure:
    6,6 bar (95 psi)
  • Clarity:
    Durchscheinend
  • Schlauchmaterial:
    Versilon™ C-544-A IB
  • VE:
    50 Feet
Frequently Bought Together