Masterflex® Transferschlauch, Versilon™ C-544-A IB, 3/4" ID x 1-1/16" AD; 100 Ft
Catalog # MFLX95637-04
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Keine Weichmacher.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
Der Versilon™ C-544-A IB Druckschlauch aus Polyurethan auf Etherbasis ist ideal für den Transfer abrasiver und viskoser Schlämme, Instrumentensteuerleitungen, Lebensmittel- und Kosmetikverarbeitung und Kühlmittelrückgewinnungssysteme. Zu den Eigenschaften gehören außergewöhnliche Abrieb- und Reißfestigkeit sowie ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öle, Fette und Kraftstoffe. Der transparente Schlauch ist weichmacherfrei und hat einen Temperaturbereich von -100 bis 180 °F (-73,3 bis 82,2 °C). FDA-, NSF 51- und NSF 61-konform. Nicht zur Sterilisation empfohlen.
- Schlauch Außen-Ø:27 mm (1,0625")
- Schlauch Innen-Ø:19,1 mm (0,75")
- Wandstärke:4 mm
- Max. Druck:10,3 bar (150 psi)
- Max. temperature:82 °C (180 °F)
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Transferschlauch, Versilon™ C-544-A IB, 3/4" ID x 1-1/16" AD; 100 Ft
- Länge:30,5 m
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- Modell:95637-04
- Length per pack:30,5 m (100 ft.)
- Regulatory approvals:FDA;NSF-61
- Sterilisation method autoclave:Nein
- Sterilisation method EtO:Nein
- Sterilisation method gamma:Nein
- Min. temperature:–73 °C (–100 °F)
- Garantie:Sofort einsatzbereite Systeme
- Working pressure:10,3 bar (150 psi)
- Clarity:Durchscheinend
- Schlauchmaterial:Versilon™ C-544-A IB
- VE:100 Feet
Frequently Bought Together