Masterflex® Transfer Tubing, Versilon™ C-544-A IB, 3/8" ID x 5/8" OD; 100 Ft
Katalognr. MFLX95637-01
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Keine Weichmacher.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
Der Versilon™ C-544-A IB Druckschlauch aus Polyurethan auf Etherbasis ist ideal für den Transfer abrasiver und viskoser Schlämme, Instrumentensteuerleitungen, Lebensmittel- und Kosmetikverarbeitung und Kühlmittelrückgewinnungssysteme. Zu den Eigenschaften gehören außergewöhnliche Abrieb- und Reißfestigkeit sowie ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öle, Fette und Kraftstoffe. Der transparente Schlauch ist weichmacherfrei und hat einen Temperaturbereich von -100 bis 180 °F (-73,3 bis 82,2 °C). FDA-, NSF 51- und NSF 61-konform. Nicht zur Sterilisation empfohlen.
- Schlauch Außen-Ø:16 mm (0.625")
- Schlauch Innen-Ø:9,5 mm (0,375")
- Wandstärke:3,2 mm
- Max. Druck:14,1 bar (205 psi)
- Max. temperature:82 °C (180 °F)
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Transferschlauch, Versilon™ C-544-A IB, 3/8" ID x 5/8" AD; 100 Ft
- Länge:30,5 m
- Seq:07
- Environmentally Preferable:
- Modell:95637-01
- Length per pack:30,5 m (100 ft.)
- Regulatory approvals:FDA;NSF-61
- Sterilisation method autoclave:No
- Sterilisation method EtO:No
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperature:–73 °C (–100 °F)
- Garantie:Out of box
- Working pressure:14,1 bar (205 psi)
- Clarity:Translucent
- Schlauchmaterial:Versilon™ C-544-A IB
- VE:100 Feet
Frequently Bought Together