Masterflex® Transferschlauch, Tygon® F-4040-A Treib- und Schmierstoffe, 7/16" ID x 9/16" AD; 50 Ft
Catalog # MFLX95633-06
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
About this item
Kein Aufquellen oder Verspröden.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Schlauchgröße: 7/16" ID x 9/16" AD
Die Tygon-Schläuche sind ideal für Kraftstoffe und industrielle Schmiermittel - Benzin, Kerosin, Heizöle, Schneidstoffe und Kühlmittel auf Glykolbasis. Beständig gegen die meisten Kohlenwasserstoffe, Versprödung und Quellung, ozon- und UV-beständig, mit geringer Extrahierbarkeit. Die Schläuche werden nach GMP-Richtlinien hergestellt und haben einen Temperaturbereich von -35 bis 165 °F (-37 bis 74 °C). Sterilisation wird nicht empfohlen.
- Schlauch Außen-Ø:14,3 mm (0,5625")
- Schlauch Innen-Ø:11,1 mm (0,4375")
- Wandstärke:1,6 mm
- Max. Druck:1,3 bar (19 psi)
- Max. temperature:73 °C (165 °F)
- Farbe:Gelb
- Bezeichnung:Transferschlauch, Tygon® F-4040-A Treib- und Schmierstoffe, 7/16" ID x 9/16" AD; 50 Ft
- Länge:15,2 m
- Seq:10
- Environmentally Preferable:
- Modell:95633-06
- GMP compliant:Ja
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Sterilisation method autoclave:Nein
- Sterilisation method EtO:Nein
- Sterilisation method gamma:Nein
- Min. temperature:–37 °C (–35 °F)
- Garantie:1 Jahr
- Working pressure:1,3 bar (19 psi)
- Clarity:Durchscheinend
- Schlauchmaterial:Tygon® Fuel and Lubricant
- VE:50 Feet
Frequently Bought Together