Masterflex® Mechanically Coupled Self-Priming Centrifugal Pump, 18 GPM, 304 SS; 115/230 VAC
Catalog # MFLX75505-72
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
IP55 washdown
About this item
Chemikalienbeständige Pumpenköpfe sorgen für zuverlässige Leistung und kontinuierlichen Betrieb.
- Das mechanisch gekoppelte Design spart Platz und vereinfacht Installation und Wartung
- Rückseitig ausziehbare Konstruktion – Montage und Überholung von Flügelrad und Dichtung ohne Verformung der Saug- und Druckanschlüsse
- Der Auslass in der Mitte der Oberseite und die Fußstütze unter dem Gehäuse sorgen für Selbstentlüftung und reduzieren Fehlausrichtungen aufgrund von Rohrlasten
Die mechanisch gekoppelten Kreiselpumpen aus Edelstahl 304 eignen sich ideal für Lebensmittel- und Pharmaverarbeitungsanlagen sowie Wasser- und Abwasseraufbereitungszentren. Sie verfügen über hochwertige Gleitringdichtungen und O-Ringe. Optional sind auch Materialien für Hochtemperatur- und Chemieanwendungen erhältlich. Kontaktieren Sie einen Anwendungsspezialist bei Avantor für weitere Informationen.
Delivery: Inklusive Klemmenkasten für die Festverdrahtung.
- Maximale Durchflussrate:68,1 L/min (18 gal./min)
- Leistung:115/230 VAC; 60 Hz; 19,7/9,8 A; 1-Phase
- Max. Druck:8,6 bar (125 psi)
- Bezeichnung:304 SS Mechanisch Abgedichtete Pumpe mit Selbstansaugung; 18 gal./min/180 ft, 115/230V
- Höhe:21,1 cm
- Länge:49,5 cm
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:75505-72
- Wetted materials:304 SS pump head and impeller; SS shaft; Type 21 mechanical seals (carbon vs. ceramic/Viton®); and Viton O-rings
- Duty cycle continuous:Yes
- Inlet connection:1,25 NPT(F)
- Motor hp:1-1/2
- Outlet connection:1 NPT(F)
- Motor type:TEFC
- Max. temperature:45 °C (113 °F)
- Garantie:1 year
- VE:1
- Breite:23,3 cm
- Max. head:54,9 m (180 ft.)
- Max. motor RPM:3450 rpm
Frequently Bought Together