Masterflex® Hygienische Fasspumpe für hohe Viskosität, 6 GPM, 39“ L Einlassrohr, 230-380/460V
Catalog # MFLX75220-20
Supplier: Avantor Fluid Handling
3A Sanitary approval
About this item
Kann Flüssigkeiten mit einer Viskosität von bis zu 10000 cps pumpen.
- Das progressive Hohlraumdesign ermöglicht scherarme Eigenschaften
- Fördermengen bis zu 12 GPM (45 LPM)
- Konstruktion aus Edelstahl 316 mit PTFE-Elastomeren
- Flussrate von 6 GPM, Angetrieben durch 230-380/ 460V TEFC-Motor
Diese Fasspumpen wurden speziell für den Transfer von Lebensmitteln, Arzneimitteln und Kosmetikprodukten aus Fässern, Kesseln und Tanks entwickelt. Sie bieten ein Zufuhrsystem mit Exzenterschnecke mit positiver Verdrängung, was zu einem kontinuierlichen Materialfluss mit geringer Produktverschlechterung führt. Dank dieses einzigartigen Designs können Sie die Pumpe schnell demontieren, reinigen und wieder zusammenbauen.
Delivery: Inklusive Antrieb und Pumpenschlauch.
- Maximale Durchflussrate:22 L/min (6 gal./min)
- Leistung:230 - 380/460 VAC; 50/60 Hz
- Max. Viskosität:10000 cP
- Bezeichnung:Hygienische Fasspumpe für hohe Viskosität, 3A, 39"L Rohr, 230- 380/60 Hz, 1 1/ 2HP TEFC, 6 gal./min (22 L/min), 10,000 cps
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:75220-20
- 3A sanitary regulatory approval:Ja
- CE regulatory approval:Ja
- Motor hp:1-1/2
- Tube length, inlet:39"
- UL Canada regulatory approval:Ja
- UL US regulatory approval:Ja
- Motor type:TEFC
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
Frequently Bought Together