ContactUsLinkComponent
Masterflex® 2-Stop Tubing Sets, Non-Flared PVC, 0.13 mm ID; 12/Pk
Masterflex® 2-Stop Tubing Sets, Non-Flared PVC, 0.13 mm ID; 12/Pk
Catalog # MFLX74906-09
undefined
Masterflex® 2-Stop Tubing Sets, Non-Flared PVC, 0.13 mm ID; 12/Pk
Catalog # MFLX74906-09
  • Modell:
  • 74906-09
  • 74204-48
  • 74906-14
  • 74204-54
  • 74204-42
  • 74204-44
  • 74906-10
  • 74909-26
  • 74909-28
  • 74909-09
  • 74908-14
  • 74907-32
  • 74204-03
  • 74204-02
  • 74204-01
  • 74908-26
  • 74204-72
  • 74204-07
  • 74204-06
  • 74204-55
  • 74204-04
  • 74204-57
  • 74908-24
  • 74906-36
  • 74908-28
  • 74908-18
  • 74908-22
  • 74906-48
  • 74908-09
  • 74906-28
  • 74906-40
  • 74906-24
  • 74906-26
  • 74201-90
  • 74204-10
  • 74204-73
  • 74204-71
  • 74204-47
  • 74204-46
  • 74204-14
  • 74906-32
  • 74906-18
  • 74204-74
  • Inlet connection:
  • 0,13 mm ID tubing
  • 1/2" hose barb
  • 0,38 mm ID tubing
  • 1/4" compression
  • 1/2" hose barb
  • 1/2" hose barb
  • 0,19 mm ID tubing
  • 0,89 mm ID tubing
  • 1,02 mm ID tubing
  • 0,13 mm ID tubing
  • 0,38 mm ID tubing
  • 1,30 mm ID tubing
  • 3/8" compression
  • 1/4" compression
  • 1/4" compression
  • 0,89 mm ID tubing
  • 1/2" hose barb
  • 1/4" compression
  • 1/4" compression
  • 1/4" compression
  • 1/4" compression
  • 1/4" compression
  • 0,76 mm ID tubing
  • 1,52 mm ID tubing
  • 1,02 mm ID tubing
  • 0,51 mm ID tubing
  • 0,64 mm ID tubing
  • 2,79 mm ID tubing
  • 0,13 mm ID tubing
  • 1,02 mm ID tubing
  • 1,85 mm ID tubing
  • 0,76 mm ID tubing
  • 0,89 mm ID tubing
  • For 0,075" ID Tubing
  • 1/4" compression
  • 1/2" hose barb
  • 1/2" hose barb
  • 1/2" hose barb
  • 1/2" hose barb
  • 1/4" compression
  • 1,30 mm ID tubing
  • 0,51 mm ID tubing
  • 1/2" hose barb
  • Max. Druck:
  • 2,06 bar (30 psi)
  • 8,5 bar (125 psi)
  • 8,5 bar (125 psi)
  • 8,5 bar (125 psi)
  • 8,5 bar (125 psi)
  • 8,5 bar (125 psi)
  • 8,5 bar (125 psi)
  • 8,5 bar (125 psi)
  • 8,5 bar (125 psi)
  • 8,5 bar (125 psi)
  • 8,5 bar (125 psi)
  • 8,5 bar (125 psi)
  • 8,5 bar (125 psi)
  • 8,5 bar (125 psi)
  • 8,5 bar (125 psi)
  • 8,5 bar (125 psi)
  • 8,5 bar (125 psi)
  • 8,5 bar (125 psi)
  • 8,5 bar (125 psi)
  • 8,5 bar (125 psi)
  • 8,5 bar (125 psi)
  • Max. temperature:
  • 52 °C (125 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • Min. flow rate:
  • 0,6 µl/min
  • 1,3 ml/min
  • 4,7 µl/min
  • 0,8 ml/min
  • 1,1 ml/min
  • 1,4 ml/min
  • 1,3 µl/min
  • 24 µl/min
  • 31 µl/min
  • 0,6 µl/min
  • 4,7 µl/min
  • 47 µl/min
  • 0,6 ml/min
  • 0,4 ml/min
  • 0,05 ml/min
  • 24 µl/min
  • 0,7 ml/min
  • 0,8 ml/min
  • 0,8 ml/min
  • 0,8 ml/min
  • 0,8 ml/min
  • 0,8 ml/min
  • 19 µl/min
  • 51 µl/min
  • 31 µl/min
  • 9,5 µl/min
  • 14 µl/min
  • 69 µl/min
  • 0,6 µl/min
  • 31 µl/min
  • 61 µl/min
  • 19 µl/min
  • 24 µl/min
  • 0,8 ml/min
  • 0,7 ml/min
  • 0,7 ml/min
  • 4 ml/min
  • 2,5 ml/min
  • 0,8 ml/min
  • 47 µl/min
  • 9,5 µl/min
  • 0,7 ml/min
  • Max. Viskosität:
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • Outlet connection:
  • 0,13 mm ID tubing
  • 1/2" hose barb
  • 0,38 mm ID tubing
  • 1/4" compression
  • 1/2" hose barb
  • 1/2" hose barb
  • 0,19 mm ID tubing
  • 0,89 mm ID tubing
  • 1,02 mm ID tubing
  • 0,13 mm ID tubing
  • 0,38 mm ID tubing
  • 1,30 mm ID tubing
  • 3/8" compression
  • 1/4" compression
  • 1/4" compression
  • 0,89 mm ID tubing
  • 1/2" hose barb
  • 1/4" compression
  • 1/4" compression
  • 1/4" compression
  • 1/4" compression
  • 1/4" compression
  • 0,76 mm ID tubing
  • 1,52 mm ID tubing
  • 1,02 mm ID tubing
  • 0,51 mm ID tubing
  • 0,64 mm ID tubing
  • 2,79 mm ID tubing
  • 0,13 mm ID tubing
  • 1,02 mm ID tubing
  • 1,85 mm ID tubing
  • 0,76 mm ID tubing
  • 0,89 mm ID tubing
  • 1/4" compression
  • 1/2" hose barb
  • 1/2" hose barb
  • 1/2" hose barb
  • 1/2" hose barb
  • 1/4" compression
  • 1,30 mm ID tubing
  • 0,51 mm ID tubing
  • 1/2" hose barb
  • Suction lift, wet:
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • Wetted materials:
  • PVC
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • PVC
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • PVC
  • Solva hydrocarbon
  • Solva hydrocarbon
  • Solva hydrocarbon
  • PVC
  • Solva hydrocarbon
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • PVC
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • Norprene
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • PVC
  • PVC
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • Garantie:
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • Currently Viewing
Specifications
About this item
Wählen Sie Schläuche basierend auf chemischer Kompatibilität, Durchflussrate und Ihrer aktuellen Pumpe.
  • Geeignet für die Verwendung mit Ihrer Masterflex® Hochdruck-Schlauchpumpe
Wählen Sie den Schlauch, der mit Ihrer Pumpe kompatibel ist und Ihren Anwendungsanforderungen entspricht.
  • Maximale Durchflussrate:
    0,09 ml/min
  • Max. temperature:
    52 °C (125 °F)
  • Bezeichnung:
    2-Stopp-Schlauchsets, Nicht Gebördeltes PVC, 0,13 mm ID; 12/Pck
  • Seq:
    22
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    74906-09
  • Wetted materials:
    PVC
  • Inlet connection:
    0,13 mm ID tubing
  • Outlet connection:
    0,13 mm ID tubing
  • Min. flow rate:
    0,6 µl/min
  • VE:
    12
  • Max. motor RPM:
    150 rpm
Frequently Bought Together