Masterflex® Syringe Pump Daisy Chain Cable for 74901-80 Pump
Catalog # MFLX74901-87
Supplier: Avantor Fluid Handling
Specifications
See all product configurations- Catalog No:
- MFLX74901-87
- MFLX74901-88
- Modell:
- 74901-87
- 74901-88
- Outlet connection:
- Daisy Chain Cable for 74901-80
- RS-232 Connector Cable for 74901-80
- Garantie:
- 1 year
- 1 year
- Currently Viewing
Specifications
About this item
Verkettung von bis zu 100 Pumpen.
- Schließen Sie mehrere unabhängige Spritzen an, um gleichzeitig zu arbeiten
- Pumpen lassen sich einfach anschließen
- Wählen Sie das Kabel basierend auf Ihrer aktuellen Pumpe
- Verwendbar mit 74901-80 Spritzenpumpe mit zwei Antrieben
Optimieren Sie mit diesen Zubehörteilen die Leistung Ihrer Masterflex® Spritzenpumpe mit zwei Antrieben.
- Bezeichnung:Pumpen, Spritzenpumpen Reihenkabel für 74901-80 Spritzenpumpe mit zwei Antrieben
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:74901-87
- Outlet connection:Daisy Chain Cable for 74901-80
- Garantie:1 year
- VE:1
Frequently Bought Together