Masterflex® Close-Coupled Centrifugal Pump, 20 GPM, 316 SS, Low-Flow, Self-Priming, TEVN; 208-230VAC
MFLX72021-36
Kompakte Edelstahlpumpen, erhältlich für DC- und AC-Eingangsleistung.
- Edelstahl 316 eignet sich besonders zur korrosionsbeständiges Material beim Pumpen vieler Flüssigkeiten
- Für viele Pumpen sind 12- und 24-VDC-Versionen erhältlich
- Bei selbstansaugenden Modellen ist eine Saughöhe von 12 Fuß möglich
- Chemikalienbeständiges Design
Die 316 SS-Pumpen eignen sich für viele kommerzielle und industrielle Anwendungen, bei denen eine gute chemische Kompatibilität zum Massentransfer der Systemflüssigkeit erforderlich ist. Eine Balg-Gleitringdichtung aus Kohlenstoff/Keramik/Viton® ist bei allen Pumpen Standard.
Die abisolierten Kabelenden ermöglichen eine einfache Integration innerhalb Ihres Systems.
: Mit abisolierten Kabelenden.
- Maximale Durchflussrate:75,7 L/min (20 gal./min)
- Leistung:208/230 VAC; 1,4 A; 1 Phase
- Max. Druck:150 psi
- Bezeichnung:316 SS Selbstansaugende Kreiselpumpe in Blockbauweise, TENV, 20 gal./min, 208-230VAC
- Höhe:15,8 cm
- Länge:23,9 cm
- Seq:14
- Environmentally Preferable:
- Modell:72021-36
- Duty cycle continuous:Yes
- Inlet connection:0,75 NPT(F)
- Outlet connection:0,75 NPT(F)
- Motor type:TENV
- Max. temperature:60 °C (140 °F)
- Garantie:1 year
- VE:1
- Breite:11,4 cm
- Max. head:7,3 m (24 ft.)
Frequently Bought Together