Masterflex® Close-Coupled Centrifugal Pump, 20 GPM/20 ft, 316 SS, Low-Flow; 12VDC
Catalog # MFLX72021-21
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Kompakte Edelstahlpumpen, erhältlich für DC- und AC-Eingangsleistung.
- Edelstahl 316 eignet sich besonders zur korrosionsbeständiges Material beim Pumpen vieler Flüssigkeiten
- Für viele Pumpen sind 12- und 24-VDC-Versionen erhältlich
- Bei selbstansaugenden Modellen ist eine Saughöhe von 12 Fuß möglich
- Chemikalienbeständiges Design
- Maximale Flussrate 20 GPM
- Maximale Kopfhöhe 20 ft
- Erhältlich mit offenem, tropfsicherem Motor
Die 316 SS-Pumpen eignen sich für viele kommerzielle und industrielle Anwendungen, bei denen eine gute chemische Kompatibilität zum Massentransfer der Systemflüssigkeit erforderlich ist. Eine Balg-Gleitringdichtung aus Kohlenstoff/Keramik/Viton® ist bei allen Pumpen Standard.
Die abisolierten Kabelenden ermöglichen eine einfache Integration innerhalb Ihres Systems.
Delivery: Mit abisolierten Kabelenden.
- Maximale Durchflussrate:75,7 L/min (20 gal./min)
- Leistung:12 VDC; 8,5 A
- Max. Druck:150 psi
- Bezeichnung:316 SS Kreiselpumpe mit niedrigem Fluss in Blockbauweise, 20 gal./min, 12VDC
- Höhe:15,2 cm
- Länge:21,6 cm
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Modell:72021-21
- Duty cycle continuous:Yes
- Inlet connection:0,75 NPT(F)
- Outlet connection:0,75 NPT(F)
- Motor type:ODP
- Max. temperature:60 °C (140 °F)
- Garantie:1 year
- VE:1
- Breite:10,2 cm
- Max. head:6,1 m (20 ft.)
Frequently Bought Together