Masterflex® Mechanically Coupled High-Head Centrifugal Pump, 304SS, 240 GPM, 145 ft. Head; 230/460 VAC
Catalog # MFLX70725-37
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
IP55 washdown
About this item
Robuster Dauerbetrieb mit Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit.
- Die Blockbauweise spart Platz; vereinfacht Wartung und Installation
- Endkomponenten für Flüssigkeiten aus Edelstahl bieten Korrosionsbeständigkeit
- Vielseitiges Montieren, horizontale oder vertikale Montage möglich
- Rückseitig ausziehbare Bauweise ermöglicht Wartung von Laufrad und Dichtung, ohne die Saug- und Auslassanschlüsse zu beeinträchtigen
- Der Auslass in der Mitte der Oberseite und die Fußstütze unter dem Gehäuse sorgen für Selbstentlüftung und reduzieren Fehlausrichtungen aufgrund von Rohrlasten
- Hohe Betriebseffizienz senkt die Betriebskosten
- Maximale Flussrate 240 GPM
- Maximale Kopfhöhe 148 ft
- Betrieb mit 230/460 VAC
Die mechanisch gekoppelten Kreiselpumpen aus Edelstahl 304 eignen sich ideal für Lebensmittel- und Pharmaverarbeitungsanlagen sowie Wasser- und Abwasseraufbereitungszentren. Sie verfügen über hochwertige Gleitringdichtungen und O-Ringe. Optional sind auch Materialien für Hochtemperatur- und Chemieanwendungen erhältlich. Kontaktieren Sie einen Anwendungsspezialist bei Avantor für weitere Informationen.
Delivery: Inklusive Klemmenkasten für die Festverdrahtung.
- Maximale Durchflussrate:908,5 L/min (240 gal./min)
- Leistung:230/460 VAC; 60 Hz; 17,2/8,6 A
- Max. Druck:8,6 bar (125 psi)
- Max. Viskosität:352 cP
- Bezeichnung:304 SS Mechanisch Abgedichtete Pumpe; 240 gal./min/ 148 ft, 7,5 HP 230/460V
- Höhe:56,2 cm
- Länge:29,2 cm
- Seq:09
- Environmentally Preferable:
- Modell:70725-37
- Wetted materials:304 SS pump head and impeller; SS shaft; Type 21 mechanical seals (carbon vs. ceramic/Viton®); and Viton O-rings
- Duty cycle continuous:Yes
- Inlet connection:2,5" flange
- Motor hp:7,5
- Outlet connection:1,5" flange
- Motor type:TEFC
- Max. temperature:100 °C (212 °F)
- Garantie:1 year
- VE:1
- Breite:25,4 cm
- Max. head:45,1 m (148 ft.)
- Max. motor RPM:3450 rpm
Frequently Bought Together