Masterflex® Mechanically Coupled High-Head Centrifugal Pump, 304 SS, 107 GPM; 115/230 VAC
Catalog # MFLX70725-22
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
IP55 washdown
About this item
Robuster Dauerbetrieb mit Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit.
- Die Blockbauweise spart Platz; vereinfacht Wartung und Installation
- Endkomponenten für Flüssigkeiten aus Edelstahl bieten Korrosionsbeständigkeit
- Vielseitiges Montieren, horizontale oder vertikale Montage möglich
- Rückseitig ausziehbare Bauweise ermöglicht Wartung von Laufrad und Dichtung, ohne die Saug- und Auslassanschlüsse zu beeinträchtigen
- Der Auslass in der Mitte der Oberseite und die Fußstütze unter dem Gehäuse sorgen für Selbstentlüftung und reduzieren Fehlausrichtungen aufgrund von Rohrlasten
- Hohe Betriebseffizienz senkt die Betriebskosten
Die mechanisch gekoppelten Kreiselpumpen aus Edelstahl 304 eignen sich ideal für Lebensmittel- und Pharmaverarbeitungsanlagen sowie Wasser- und Abwasseraufbereitungszentren. Sie verfügen über hochwertige Gleitringdichtungen und O-Ringe. Optional sind auch Materialien für Hochtemperatur- und Chemieanwendungen erhältlich. Kontaktieren Sie einen Anwendungsspezialist bei Avantor für weitere Informationen.
Delivery: Inklusive Klemmenkasten für die Festverdrahtung.
- Maximale Durchflussrate:405 L/min (107 gal./min)
- Leistung:115/230 VAC; 60 Hz; 29,0/14,5 A
- Max. Druck:8,6 bar (125 psi)
- Max. Viskosität:352 cP
- Bezeichnung:304 SS Mechanisch Abgedichtete Pumpe; 107 gal./min/ 125 ft, 3 HP 115/230V
- Höhe:48,1 cm
- Länge:25,2 cm
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modell:70725-22
- Wetted materials:304 SS pump head and impeller; SS shaft; Type 21 mechanical seals (carbon vs. ceramic/Viton®); and Viton O-rings
- Duty cycle continuous:Yes
- Inlet connection:2" flange
- Motor hp:3
- Outlet connection:1,25" flange
- Motor type:TEFC
- Max. temperature:100 °C (212 °F)
- Garantie:1 year
- VE:1
- Breite:21,3 cm
- Max. head:31,4 m (103 ft.)
- Max. motor RPM:3450 rpm
Frequently Bought Together