Masterflex® Mechanically Coupled Centrifugal Pump, 37 GPM/145 ft, 304 SS, 230/460 VAC
Katalognr. MFLX70725-06
Anbieter: Avantor Fluid Handling
IP55 washdown
Über diesen Artikel
Chemikalienbeständige Pumpenköpfe sorgen für zuverlässige Leistung und kontinuierlichen Betrieb.
- Das mechanisch gekoppelte Design spart Platz und vereinfacht Installation und Wartung
- Rückseitig ausziehbare Konstruktion – Montage und Überholung von Flügelrad und Dichtung ohne Verformung der Saug- und Druckanschlüsse
- Der Auslass in der Mitte der Oberseite und die Fußstütze unter dem Gehäuse sorgen für Selbstentlüftung und reduzieren Fehlausrichtungen aufgrund von Rohrlasten
- Maximale Flussrate 37 GPM
- Maximale Kopfhöhe 145 ft
Die mechanisch gekoppelten Kreiselpumpen aus Edelstahl 304 eignen sich ideal für Lebensmittel- und Pharmaverarbeitungsanlagen sowie Wasser- und Abwasseraufbereitungszentren. Sie verfügen über hochwertige Gleitringdichtungen und O-Ringe. Optional sind auch Materialien für Hochtemperatur- und Chemieanwendungen erhältlich. Kontaktieren Sie einen Anwendungsspezialist bei Avantor für weitere Informationen.
Delivery: Inklusive Kabelkanal für die Festverdrahtung.
- Maximale Durchflussrate:140 L/min (37 gal./min)
- Leistung:230/460 VAC; 60 Hz; 5,0/2,5 A; 3-Phase
- Max. Druck:8,6 bar (125 psi)
- Max. Viskosität:352 cP
- Bezeichnung:304 SS Mechanisch Gekoppelte Pumpe, 37 gal./min, 230/460 VAC
- Höhe:36,7 cm
- Länge:24,4 cm
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modell:70725-06
- Wetted materials:304 SS pump head and impeller; SS shaft; Type 21 mechanical seals (carbon vs. ceramic/Viton®); and Viton O-rings
- Duty cycle continuous:Yes
- Inlet connection:1,25 NPT(F)
- Motor hp:2
- Outlet connection:1 NPT(F)
- Motor type:TEFC
- Max. temperature:100 °C (212 °F)
- Garantie:1 year
- VE:1
- Breite:27 cm
- Max. head:44,2 m (145 ft.)
- Max. motor RPM:3450 rpm
Frequently Bought Together