Masterflex® Komplette Fasspumpe, 35 GPM, Polypropylen, 39“ L Einlassrohr; 230V/50Hz
MFLX70613-05
CE Compliant
UL Listed
Intrinsicaly safe
Das System umfasst Pumpenrohr und Motor—Schlauchmaterial-Optionen gewährleisten chemische Kompatibilität.
- Durchflussrate 35 GMP für alle Modelle
- Ausgestattet mit drehzahlgeregelten Motoren (außer luft- und explosionsgeschützte Modelle) für zusätzliche Sicherheit und Kontrolle
- Da keine Gleitringdichtungen erforderlich sind, verringert sich der Wartungsaufwand
- Trockenlauffähig
- Durch einen 230 V/50 Hz ODP-Motor angetrieben
Fass- und Behälterpumpen dienen zur sicheren Förderung verschiedenster Flüssigkeiten aus Fässern, Tanks und kleinen Lagerbehältern. Materialien wie PP, PVDF, CPVC und 316 SS bieten eine hervorragende chemische Beständigkeit gegen korrosive Flüssigkeiten. Bestellen Sie zur zusätzlichen Kontrolle eine optionale Dosierdüse unter „Zubehör“.
: Enthält Elektromotor mit 16-ft-Stromkabel und Pumpenschlauch.
- Maximale Durchflussrate:132,49 L/min (35 gal./min)
- Leistung:230 VAC; 50 Hz
- Max. Viskosität:1500 cP
- Bezeichnung:Fasspumpe, 35 gal./min, 39", PP, ODP, 230 VAC, 50 Hz
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:70613-05
- Wetted materials:Polypropylen, Carbon, Hastelloy
- CE regulatory approval:Ja
- Motor hp:1
- Outlet connection:1“ Schlauchnippel
- Tube length, inlet:39"
- UL US regulatory approval:Ja
- Motor type:ODP
- Max. temperature:55 °C (130 °F)
- Garantie:3 Jahre
- VE:1
- Max. motor RPM:10000 rpm
Frequently Bought Together