About this item
Erzielen Sie eine genaue, ultraschnelle volumetrische Messung und Steuerung.
- Die Technologie ermöglicht eine Installation ohne typische Anforderungen an die gerade Ein- und Auslassstrecke
- Einheiten liefern Durchfluss- und Temperaturdaten
- Alle Funktionen sind über eine integrierte Tastatur vom Benutzer programmierbar
Diese Messgeräte ermitteln den Durchfluss mittels Druckabfall über ein Laminar-Flow-Element (LFE). Da das Element für einen laminaren Durchfluss sorgt, sind für die Platzierung im Prozess keine geraden Rohrverläufe vor oder hinter dem Messgerät erforderlich, was die Installation sehr erleichtert. Die LFE bieten außerdem ein hervorragendes Turndown-Verhältnis von 50:1, was dem Messgerät einen sehr breiten und genauen Messbereich verleiht. Das Design ermöglicht eine ultraschnelle Reaktion beim Start oder bei Eingabeänderungen – oft innerhalb von 100 Millisekunden. Der 0 bis 5 VDC-Ausgang ermöglicht die Übertragung des Durchflusswertes auf eine Fernanzeige, einen Schreiber oder eine Steuereinheit, die ein Ventil oder eine Pumpe regelt.|Bei den Durchflussreglern steuert ein integrierter PID-Regler die Reaktion des Geräts auf Prozessänderungen. Stellen Sie die Parameter P und D ein, um die Reaktion des Geräts anzupassen. Durchflusssollwert wird per Tastatur, mit dem optionalen Sollwertsteuermodul, mit einem 0 bis 5 V-Spannungssignal oder mit einem RS-232-Eingangssignal festgelegt. Für mobile Durchflussmessanwendungen (nicht Regelung) bestellen Sie den Batteriepack separat. Einheiten können über Gewindeanschlüsse im Messgerätegehäuse montiert werden.|Messgeräte und Regler verfügen über eine dynamische Anzeige, die gleichzeitig Durchflussrate und Flüssigkeitstemperatur und (bei Reglern) den Sollwert anzeigt. Sowohl Strom als auch Ein-/Ausgangssignale werden über einen einzigen Mehrpolstecker übertragen.
- Maximale Durchflussrate:10000 ml/min
- Genauigkeit:±2
- Kommunikationsschnittstelle:RS-232
- Display type:7 Zeilen x 4-stelliges LCD; 0,25"H Flussanzeige
- Min. flow rate:0 ml/min
- Bezeichnung:Durchflussmesser, volumetrisch, für Wasser, 0 bis 10 L/min
- Seq:13
- Environmentally Preferable:
- Modell:32908-49
- Max. water flow rate:10000 ml/min
- Min. operating temperature:10 °C (50 °F)
- Turndown ratio:50:1
- Output:0 bis 5 VDC
- Max. Betriebstemperatur:50 °C (122 °F)
- Zertifizierung:Ja
- Anschluss:8-poliger, runder Mini-DIN
- Reproduzierbarkeit:±2% des Messbereichs
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Fluid type:FLÜSSIGKEIT
- Gas type:Deionisiertes Wasser
- Media type:Wasser