Masterflex® Durchflussmesser mit geringem Druckabfall für Flüssigkeiten, Geschlossen; 5.0 GPM
MFLX32776-44
CSA Certified
Minimieren Sie die Durchflussbeschränkung und erzielen Sie einen geringen Druckabfall.
- Chemisch beständig – benetzte Materialien Ryton® PPS, Viton®, Edelstahl 316 und Polypropylen
- Mühelose Installation mit 1/2“-NPT(M)-Anschlüssen
- Langlebiger Schalter mit einer maximalen Temperatur von 212 °F (100 °C) und einem maximalen Druck von 200 psi bei 70 °F
Diese SPST-Schalter verfügen über eine einzigartige Innenbohrungs- und Kolbenkonfiguration mit zwei Durchmessern, um Durchflussbeschränkungen zu minimieren und einen geringen Druckabfall zu gewährleisten. Zum Schutz Ihres Schalters verwenden Sie einen 150-µm-Filter. Schaltern beinhalten Stecker mit 1/4“-Schnellanschlussklemmen.
- Bezeichnung:Normalerweise geschlossener Schalter für Flüssigkeiten; 5,0 gal./min
- Environmentally Preferable:
- Max. Betriebstemperatur:100 °C (212 °F)
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
Frequently Bought Together