Masterflex® Strömungsschalter für Flüssigkeiten für Kunststoffrohre mit Gewinde, Offen; 2,5 GPM
Katalognr. MFLX32774-68
Anbieter: Avantor Fluid Handling
NSF international certified
Über diesen Artikel
Lässt sich schnell an Kunststoffrohre mit Gewinde anschließen.
- Chemikalienbeständig – medienberührende Materialien Edelstahl und Polypropylen
- Mühelose Installation mit 1/2“-NPT(M)-Anschlüssen
- NSF- und FDA-zugelassen
Diese normalerweise offenen Schalter verfügen über 3/4“-NPT(F)-Anschlüsse für einen schnellen Anschluss an Kunststoffrohre mit Gewinde. Benetzte Teile aus Polypropylen und Edelstahl bieten eine hervorragende chemische Beständigkeit. Die Materialien sind zudem NSF-zugelassen und FDA-konform; Zugelassen für Anwendungen zur Trinkwasseraufbereitung wie Chlorinatoren, Reiniger und Heizgeräte. Schalter enthalten eine 24“-Zuleitung.
- Maximale Durchflussrate:2,5 gal./min
- Max. Druck:100 psi
- Process connection:0,75 NPT(F)
- Bezeichnung:Strömungsschalter für Flüssigkeiten für Kunststoffrohre mit Gewinde; 2,5 gal./min
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Modell:32774-68
- Wetted materials:Polypropylen, Viton®, 316 SS, und PH 15-7 Mo Edelstahl
- Max. Betriebstemperatur:100 °C (212 °F)
- Höhe:40749"
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
Frequently Bought Together