Masterflex® Variable-Area Flowmeter, Direct Reading, Stainless Steel Fittings, In-line without Valve; 130 sL/min Oxygen
MFLX32605-26
Durch das rotierende Durchflussrohr kann ein Messgerät für fünf Gase verwendet werden.
- Direkt ablesbare Durchflussmesser verfügen über eine kalibrierte Skala für ein bestimmtes Medium - eine Umrechnung der Messwerte zur Ermittlung der Durchflussmenge ist nicht erforderlich
- Konstruiert aus robustem Polycarbonatrahmen für raue Anwendungen
- Entworfen mit Graduierungen in Englisch und metrisch für zusätzliche Flexibilität
- Verwendung mit mehreren Routinegasen für Labor- und Industrieanwendungen
- Einfache Demontage und Montage für die Reinigung
Diese Durchflussmesser sind für Anwendungen im mittleren Durchflussbereich konzipiert und verfügen über präzisionsgefertigte Glas- und Messing- oder Edelstahlanschlüsse, um genaue und wirtschaftliche Durchflussmesslösungen bereitzustellen. Drehen Sie einfach das Glasdurchflussrohr, um das Gas abzulesen, das Sie verwenden werden – Sauerstoff, Stickstoff, Helium, Kohlendioxid und Argon.
- Maximale Durchflussrate:130000 ml/min
- Genauigkeit:±5% des Messbereichs
- Max. Druck:150 psi
- Bezeichnung:Schwebekörper-Durchflussmesser, Direktableseskala, Edelstahlfittings, Inline ohne Ventil; 130 sL/min Sauerstoff
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Modell:32605-26
- Float material:316 Stainless Steel
- Flow Tube material:Borosilicate glass
- Max. argon flow rate:120000 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:105000 ml/min
- Max. helium flow rate:350000 ml/min
- Max. N₂ flow rate:130000 ml/min
- Max. O₂ flow rate:130000 ml/min
- O-Ring material:Viton®
- Max. Betriebstemperatur:121 °C (250 °F)
- Garantie:1 year
- VE:1
- Gehäusematerial:PC
- Fitting material:316 Stainless Steel
- Process connection:0,375" NPT(F)
- Valve:No
Frequently Bought Together