Blue-White® Variable-Area In-Line Flowmeter with Large-Body, Direct Reading, Acrylic Housing ; 1½" NPT(M); 25 GPM Water
Catalog # MFLX32477-78
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Lesen Sie Messungen in einer ungehinderten 360°-Ansicht ab.
- Leicht ablesbare Doppelskalen (GPM/LPM)
- Extrem langlebig – gefertigt aus hochwertigem Acrylstabmaterial
- Das einteilige Inline-Gehäuse benötigt weniger Platz für eine saubere Installation
- Maximale Flussrate 25 GPM
Diese Messgeräte sind für den Einsatz in aggressiveren Prozessumgebungen konzipiert. Zusätzlich zu den bearbeiteten Acrylkörpern verwendet das Design Schwimmerführungen aus Edelstahl. Die Kombination ist ein Messgerät, das für Prozessanwendungen mit starken Vibrationen und hohen Schwankungen geeignet ist. Einige Versionen verfügen über Polypropylen-Endstücke, die mit Aluminium-Spannringen verstärkt sind, um dem Design der Messgeräte zusätzliche Festigkeit zu verleihen.
- Maximale Durchflussrate:25 gal./min
- Genauigkeit:±5% des Messwerts
- Bezeichnung:Acryl-Inline-Durchflussmesser mit großem Gehäuse, Englische Skala, 5 bis 25 gal./min
- Seq:15
- Environmentally Preferable:
- Modell:32477-78
- Float material:316 SS
- O-Ring material:Viton®
- Max. Betriebstemperatur:65 °C (150 °F)
- Reproduzierbarkeit:±1 %
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Gehäusematerial:Acrylic
- Fitting material:Verstärktes PP mit Spannring aus Aluminium
- Fluid type:Wasser
- Process connection:1,5" NPT(M)
Frequently Bought Together