Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser, Direktablesung, Acrylgehäuse, 5“ Skala; 2 bis 20 GPM Wasser
Catalog # MFLX32462-04
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Das robuste, einteilige Gehäuse widersteht starken Stößen und Vibrationen.
- Ideal für Prozessanlagenanwendungen an Luftprobenahmegeräten, Gasanalysatoren und chemischen Zufuhrsystemen für die Wasseraufbereitung
- Das flexible Design ermöglicht die Panel- oder Tischmontage
- Variabler Bereich mit direkt ablesbaren englischen Skalen
Aus soliden Acrylblöcken gefertigt, sind diese Messgeräte mit integralen Messrohren ausgerüstet, die genaue Ablesewerte auch in aggressiven Anlagenumgebungen ermöglichen. Die Einlass- und Auslassöffnungen und Befestigungsbolzen der Messgeräte sind zur Erleichterung der Tafelinstallation erweitert. Eine alternative Option besteht in einem Stativgestell (separat angeboten), die eine Mobilität von Werkbank zu Werkbank ermöglicht.
Hinweis: Es gibt viele weitere Typen von Acryl-Durchflussmessern. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Avantor-Niederlassung, um Angebote für Acrylmessgeräte mit besonderen Anforderungen zu erhalten.
- Maximale Durchflussrate:1500 gal./h
- Genauigkeit:±2% des Messbereichs
- Display type:5“ Skala
- Bezeichnung:Acryl-Durchflussmesser, 5“-Skala für Wasser, 2-20 gal./min
- Seq:23
- Environmentally Preferable:
- Modell:32462-04
- Float material:316 SS
- O-Ring material:Buna-N
- Max. Betriebstemperatur:65 °C (150 °F)
- Reproduzierbarkeit:±0,5% des Messbereichs
- VE:1
- Gehäusematerial:Acrylic
- Fitting material:PVC
- Fluid type:Wasser
- Process connection:1" NPT(F)
Frequently Bought Together