Masterflex® Variable-Area Flowmeter, Direct Read, Acrylic Housing, 4" Scale; 20 to 200 scfh Air
MFLX32458-22
Das robuste, einteilige Gehäuse widersteht starken Stößen und Vibrationen.
- Ideal für Prozessanlagenanwendungen an Luftprobenahmegeräten, Gasanalysatoren und chemischen Zufuhrsystemen für die Wasseraufbereitung
- Das flexible Design ermöglicht die Panel- oder Tischmontage
- Variabler Bereich mit direkt ablesbaren englischen Skalen
- Maximale Flussrate 200 scfh
Aus soliden Acrylblöcken gefertigt, sind diese Messgeräte mit integralen Messrohren ausgerüstet, die genaue Ablesewerte auch in aggressiven Anlagenumgebungen ermöglichen. Die Einlass- und Auslassöffnungen und Befestigungsbolzen der Messgeräte sind zur Erleichterung der Tafelinstallation erweitert. Eine alternative Option besteht in einem Stativgestell (separat angeboten), die eine Mobilität von Werkbank zu Werkbank ermöglicht.
Hinweis: Es gibt viele weitere Typen von Acryl-Durchflussmessern. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Avantor-Niederlassung, um Angebote für Acrylmessgeräte mit besonderen Anforderungen zu erhalten.
- Maximale Durchflussrate:1496,1 gal./h
- Genauigkeit:±3% des Messbereichs
- Display type:4“ Skala
- Bezeichnung:Acryl-Durchflussmesser, 4“-Skala für Luft, 20-200 ft.³/h
- Seq:18
- Environmentally Preferable:
- Modell:32458-22
- Float material:316 SS
- O-Ring material:Buna-N
- Max. Betriebstemperatur:65 °C (150 °F)
- Reproduzierbarkeit:±0,5% full-scale
- Garantie:1 year
- VE:1
- Gehäusematerial:Acrylic
- Fitting material:Brass
- Fluid type:Air
- Process connection:0,125" NPT(F)
Frequently Bought Together