Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser, Direktablesung, Acrylgehäuse, 4“ Skala; 0,4 bis 5 scfh Luft
Katalognr. MFLX32458-10
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Das robuste, einteilige Gehäuse widersteht starken Stößen und Vibrationen.
- Ideal für Prozessanlagenanwendungen an Luftprobenahmegeräten, Gasanalysatoren und chemischen Zufuhrsystemen für die Wasseraufbereitung
- Das flexible Design ermöglicht die Panel- oder Tischmontage
- Variabler Bereich mit direkt ablesbaren englischen Skalen
- Maximale Flussrate 5 scfh
Aus soliden Acrylblöcken gefertigt, sind diese Messgeräte mit integralen Messrohren ausgerüstet, die genaue Ablesewerte auch in aggressiven Anlagenumgebungen ermöglichen. Die Einlass- und Auslassöffnungen und Befestigungsbolzen der Messgeräte sind zur Erleichterung der Tafelinstallation erweitert. Eine alternative Option besteht in einem Stativgestell (separat angeboten), die eine Mobilität von Werkbank zu Werkbank ermöglicht.
Hinweis: Es gibt viele weitere Typen von Acryl-Durchflussmessern. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Avantor-Niederlassung, um Angebote für Acrylmessgeräte mit besonderen Anforderungen zu erhalten.
- Maximale Durchflussrate:37403 gal./h
- Genauigkeit:±3% des Messbereichs
- Display type:4“ Skala
- Bezeichnung:Acryl-Durchflussmesser, 4“-Skala für Luft, 0,4-5 ft.³/h
- Seq:15
- Environmentally Preferable:
- Modell:32458-10
- Float material:316 SS
- O-Ring material:Buna-N
- Max. Betriebstemperatur:65 °C (150 °F)
- Reproduzierbarkeit:±0,5% des Messbereichs
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Gehäusematerial:Acrylic
- Fitting material:Messing
- Fluid type:Luft
- Process connection:0,125" NPT(F)
Frequently Bought Together