Masterflex® Variable-Area Dual Media/Scale Panel-Mounted Flowmeter with Valve, Direct Reading, Aluminum Housing and Brass Fitting; 2.0 GPM
Katalognr. MFLX32062-12
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Austauschbare Medien und Skalen bieten Flexibilität.
- Durchflussrohr drehen um Wasser oder Luft in englischer oder metrischer Einheit zu wählen
- Doppelte Wasserskala zeigt Durchflussraten in Gallonen pro Minute und Liter pro Minute an
- Doppelte Luftskala zeigt Durchflussraten in Norm-Kubikfuß pro Minute und Liter pro Minute an
Die dickwandige Durchflussrohrkonstruktion und das schützende Metallgehäuse machen diese Durchflussmesser mit Doppelmedien/-skala perfekt für stark frequentierte Industriebereiche. Wählen Sie zwischen Modellen mit Ventil zur Überwachung/Steuerung des Durchflusses oder ohne Ventil zur reinen Durchflussüberwachung. Durchflussmesser sind auch mit Anschlüssen aus Messing oder Edelstahl 316 erhältlich. Alle Modelle verfügen über einen Aluminiumrahmen, ein Glasrohr aus Borosilikat, einen Schwimmer aus Edelstahl 316 und einen Viton®-O-Ring.
- Maximale Durchflussrate:280000 ml/min
- Genauigkeit:±5% des Messbereichs
- Max. Druck:150 psi
- Bezeichnung:Auf einer Schalttafel montierbarer Schwebekörper-Durchflussmesser mit Ventil und Doppelmedien/-skala, Direktes Ablesen, Aluminiumgehäuse und Messingfitting; 2,0 gal./min
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- Modell:32062-12
- Float material:316 Stainless Steel
- Flow Tube material:Borosilicate glass
- Max. air flow rate:280000 ml/min
- Max. water flow rate:8000 ml/min
- O-Ring material:Viton®
- Max. Betriebstemperatur:121 °C (250 °F)
- Garantie:1 year
- VE:1
- Gehäusematerial:Aluminium
- Fitting material:Brass
- Process connection:0,375" NPT(F)
- Valve:Yes
- Valve material:Brass
Frequently Bought Together