ContactUsLinkComponent
Durchflussrohr mit Variablem Messbereich, Direktes Ablesen, 150-mm-Skala, 5 L/min Sauerstoff
Katalognr. MFLX32048-64
undefined
Durchflussrohr mit Variablem Messbereich, Direktes Ablesen, 150-mm-Skala, 5 L/min Sauerstoff
Katalognr. MFLX32048-64
Über diesen Artikel
Erstellen Sie Ihre eigenen Durchflussmesssysteme für absolute Flexibilität.
  • Korrelierte Durchflussmesser verfügen über eine generische Skala—Referenzdurchflusskurven, die auf eine Vielzahl von Medien, Temperaturen und Drücken kalibriert sind, um die Durchflussrate zu ermitteln
  • Direkt ablesbare Durchflussmesser verfügen über eine kalibrierte Skala für ein bestimmtes Medium—eine Umrechnung der Messwerte zur Ermittlung der Durchflussrate ist nicht erforderlich
  • Verwendung mit Luft oder Wasser für Labor- und Industrieanwendungen
  • Erforderliche Systemkomponenten für Durchflussmesssysteme sind Rahmen, Durchflussrohr(e), Ventilkartusche und Stativ – bestellen Sie jede Komponente separat
  • Die minimale Durchflussrate beträgt etwa 10% der maximalen Durchflussrate
  • Durchflussrohre verfügen über eine Genauigkeit von ±5 % und eine Ablesbarkeit von ±0,25 % des Skalenendwerts
  • Das Durchflussrohr besteht aus dickwandigem Borosilikatglas
Entwerfen Sie ein Durchflusssystem für Ihre Dosier-, Misch- oder Überwachungsanwendungen. Wir bieten eine Vielzahl von Rahmen und Durchflussrohren an, damit Sie das System genau auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden können.
Wählen Sie je nach gewählter Rahmengröße Durchflussrohre mit 65- oder 150-mm. Durchflussrohre sind für die direkte oder korrelierte Messung von Luft oder Wasser bei STP (Standardtemperatur und -druck) kalibriert.
  • Maximale Durchflussrate:
    5000 ml/min
  • Genauigkeit:
    ±5% des Messbereichs
  • Max. Druck:
    200 psi
  • Bezeichnung:
    Durchflussrohr mit Variablem Messbereich, Direktes Ablesen, 150-mm-Skala, 5 L/min Sauerstoff
  • Seq:
    44
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    32048-64
  • Float material:
    Saphir
  • Flow Tube material:
    Borosilikatglas
  • Max. O₂ flow rate:
    5000 ml/min
  • Max. Betriebstemperatur:
    121 °C (250 °F)
  • Garantie:
    1 Jahr
  • VE:
    1
  • Media type:
    Sauerstoff
  • Valve:
    Nein
Frequently Bought Together