Masterflex® Variable Area Flowmeter with High-Res Valve, Correlated Reading, High-Flow, Aluminum Fittings; 65-mm Scale; 42.094 LPM Air
Catalog # MFLX32044-38
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Einfacheres Ablesen mit um 16% vergrößerter Skala.
- Korrelierte Durchflussmesser verfügen über eine generische Skala - Referenzdurchflusskurven, die für eine Vielzahl von Medien, Temperaturen und Drücken kalibriert sind, um die Durchflussrate zu ermitteln│Verwendbar mit einer Vielzahl von Medien für Labor- und Industrieanwendungen
Aluminium ist wirtschaftlich und eignet sich für den allgemeinen Einsatz mit nicht korrosiven Gasen und Flüssigkeiten. Edelstahl hält höheren Temperaturen und Drücken stand und zeichnet sich durch eine hervorragende chemische Verträglichkeit aus. Messgeräte mit Ventilen verfügen über am Boden/Einlass montierte Ventile, die typischerweise für Überdruck bei Flüssigkeiten und Gasen verwendet werden. Das Ventil kann so umkonfiguriert werden, dass es oben/am Auslass montiert wird, in den meisten Fällen für Vakuumanwendungen. Alle entsprechenden Durchflussmesser werden mit Datenblättern für Wasser und Luft bei Standardtemperatur und -druck (STP) geliefert.
- Maximale Durchflussrate:42094 ml/min
- Genauigkeit:±2% des Messbereichs
- Max. Druck:200 psi
- Bezeichnung:Durchflussmesser mit variablem Messbereich und Ventil für hochauflösende Messungen, Korrelierte Daten, Hoher Durchfluss, Fittings aus Aluminium, 65-mm-Skala; 42.094 L/min Luft
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:32044-38
- Float material:316 Stainless Steel
- Flow Tube material:Borosilicate glass
- Max. air flow rate:42094 ml/min
- Max. argon flow rate:37441 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:35100 ml/min
- Max. H₂ flow rate:154750 ml/min
- Max. helium flow rate:104600 ml/min
- Max. N₂ flow rate:43487 ml/min
- Max. O₂ flow rate:40053 ml/min
- Max. water flow rate:1261 ml/min
- O-Ring material:Buna-N
- Max. Betriebstemperatur:121 °C (250 °F)
- Reproduzierbarkeit:±0,25%
- Garantie:1 year
- VE:1
- Gehäusematerial:Aluminium
- Fitting material:Aluminum
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:Yes
- Valve material:Aluminum
Frequently Bought Together