Masterflex® Direktablesbare Durchflussmesser für Luft mit variablem Bereich zur Schalttafelmontage, 150-mm-Skala, Avantor®
Product Details & Documents
Keine Augenbelastung mehr – die Frontblende vergrößert die Skala um 16 Prozent und erleichtert so das Ablesen.
- Direkt ablesbare Durchflussmesser verfügen über eine kalibrierte Skala für ein bestimmtes Medium – es ist keine Umrechnung der Messwerte zur Ermittlung der Durchflussrate erforderlich
- Der Kalk nutzt sich nicht ab – aus geschmolzener Keramik für lange Haltbarkeit
- Gewährleisten Sie genaue Messwerte – vertikaler Tangentialortungsgerät mit Haarliniengenauigkeit
- Aluminiumarmaturen sind wirtschaftlich und gut für den allgemeinen Einsatz mit nicht korrosiven Gasen und Flüssigkeiten
- Armaturen aus Edelstahl 316 (SS) widerstehen höheren Temperaturen und Drücken und zeichnen sich durch eine ausgezeichnete chemische Verträglichkeit aus
Dieses komplette Sortiment an direkt ablesbaren Durchflussmessern bietet eine robuste Lösung ohne Messwertumrechnung für Ihr Labor. Durchflussmesser mit Ventil haben ein Ventil am Einlass (Unterseite) des Durchflussmessers. Diese Anordnung wird typischerweise bei Überdruckanwendungen für Flüssigkeiten und Gasen verwendet. Das Ventil kann so umkonfiguriert werden, dass es am Auslass (oben) montiert wird, in den meisten Fällen für Vakuumanwendungen.
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen: Inklusive 150-Mesh-Einlass-Sieb.
Technische Daten
- Maximale Durchflussrate:3893 ml/min (8,25 ft.³/h)
- Bezeichnung:150-mm Direct Reading Flowmeter, Br/Gl Float; Air, 8,25 ft.³/h
- Seq:19
- Gehäusematerial:Brass
- Fitting material:Chrome-plated brass
- Fluid type:Air
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:No
- O-Ring material:Buna-N
- Cat. No.:MFLX32001-18
- Genauigkeit:±5% full-scale
- Modell:32001-18
- Reproduzierbarkeit:±0,25% full-scale
- Garantie:1 year
- Float material:Glass
- Max. Betriebstemperatur:121 °C (250 °F)
- Flow Tube material:Borosilicate glass