ContactUsLinkComponent
Gasket, Tefsteel, 4‒Mesh, Size 1/2" Clamp; 1/Ea
Katalognr. MFLX30539-40
undefined
Gasket, Tefsteel, 4‒Mesh, Size 1/2" Clamp; 1/Ea
Katalognr. MFLX30539-40
Über diesen Artikel
Schützen Sie Ihre Pumpen, Ventile und andere Komponenten im Fließweg.
  • Vorfilterung vor kritischen Membranfiltern
  • Erzeugen Sie Turbulenzen für eine verbesserte Stoff- oder Wärmeübertragung
  • Zur Reinigung in Chromatographieanwendungen
Dichtungen mit Sieb können mit standardmäßigen Dichtungen für Hygieneklemmen ausgetauscht werden. Dichtungen sind in platingehärtetem Silikon, Viton® EPDM, PTFE und Tuf-Steel in Maschenweiten von 10, 20, 40, 60 und 100 erhältlich. Sieb wird aus 316L SS hergestellt. Dichtung entspricht USP Klasse VI-, USDA-, 3-A-, und cGMP-Kriterien. FDA-konform. Alle Dichtungen sind frei von tierischen Bestandteilen. Jede Dichtung wird individuell verkauft.
Tuf-Steel-Dichtungen besteht aus einer einzigartigen Mischung aus PTFE und 316L-SS. Dies ermöglicht eine wiederholte SIP-Reinigung ohne Kriechströme und minimale Wärmeausdehnung. Tuf-Steel Dichtungen haben eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und verhindern Leckagen bei korrektem Anzugsmoment von 50 in/lbs. Verwenden Sie Tuf-Steel-Dichtungen von –20 bis 450 °F (–29 bis 232 °C).
  • Maschenweite:
    16
  • Sanitary clamp size (Port 1):
    3/4"
  • Connection type:
    Hygiene
  • Bezeichnung:
    Dichtung, Maschenweite 40, 1/2“-Klemme
  • Seq:
    06
  • Environmentally Preferable:
  • VE:
    1
  • Fitting material:
    Tuf-Steel
  • Particle size retained:
    381 µm
  • Sanitary gasket size:
    0,5"
  • Garantie:
    1 year
Frequently Bought Together