Über diesen Artikel
Schützen Sie Ihre Pumpen, Ventile und andere Komponenten im Fließweg.
- Vorfilterung vor kritischen Membranfiltern
- Erzeugen Sie Turbulenzen für eine verbesserte Stoff- oder Wärmeübertragung
- Zur Reinigung in Chromatographieanwendungen
Dichtungen mit Sieb können mit standardmäßigen Dichtungen für Hygieneklemmen ausgetauscht werden. Dichtungen sind in platingehärtetem Silikon, Viton® EPDM, PTFE und Tuf-Steel in Maschenweiten von 10, 20, 40, 60 und 100 erhältlich. Sieb wird aus 316L SS hergestellt. Dichtung entspricht USP Klasse VI-, USDA-, 3-A-, und cGMP-Kriterien. FDA-konform. Alle Dichtungen sind frei von tierischen Bestandteilen. Jede Dichtung wird individuell verkauft.
Tuf-Steel-Dichtungen besteht aus einer einzigartigen Mischung aus PTFE und 316L-SS. Dies ermöglicht eine wiederholte SIP-Reinigung ohne Kriechströme und minimale Wärmeausdehnung. Tuf-Steel Dichtungen haben eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und verhindern Leckagen bei korrektem Anzugsmoment von 50 in/lbs. Verwenden Sie Tuf-Steel-Dichtungen von –20 bis 450 °F (–29 bis 232 °C).
- Maschenweite:100
- Sanitary clamp size (Port 1):3/4"
- Connection type:Hygiene
- Bezeichnung:Dichtung, Maschenweite 20, 1/2“-Klemme
- Seq:10
- Environmentally Preferable:
- VE:1
- Fitting material:Tuf-Steel
- Particle size retained:864 µm
- Sanitary gasket size:0,5"
- Garantie:1 Jahr