Masterflex® Transferschlauch, FEP, 7/16" ID x 9/16“ AD; 25 ft
Katalognr. MFLX06450-14
Anbieter: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Er altert nicht.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Schlauchgröße: 7/16" ID x 9/16" AD
Anwendungen: Anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Labor, Chemie, Elektrotechnik, Mechanik, Pharmazie und Automobile. Hervorragend geeignet für den Transport von Materialien mit extremen Temperaturen oder aus hochkorrosiven Stoffen. Auch gut für hochreine Arbeiten. Merkmale: Chemisch inert, ungiftig, hitzebeständig und mit einem niedrigen Reibungskoeffizienten. Er altert nicht. Zäh, aber selbst bei -454 °F (-270 °C) noch biegsam. Durchscheinend. Zertifizierungen: Harz entspricht FDA-Vorgaben (21 CFR 177.1550). Die Schläuche werden in einem nach ISO 9001-2008 zertifizierten Betrieb hergestellt. Temperaturbereich: -454 bis 400 °F (-270 bis 205 °C)
Sterilisation: Autoklav, Ethylenoxid oder trockene Hitze.
- Schlauch Außen-Ø:14,3 mm (0,5625")
- Schlauch Innen-Ø:11,1 mm (0,4375")
- Wandstärke:1,6 mm
- Max. Druck:12,8 bar (185 psi)
- Max. temperature:204 °C (400 °F)
- Farbe:Durchscheinend
- Bezeichnung:Transferschlauch, FEP, 7/16" ID x 9/16“ AD; 25 Ft
- Länge:7,6 m
- Seq:23
- Environmentally Preferable:
- Modell:06450-14
- GMP compliant:Ja
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Regulatory approvals:FDA;USP
- Sterilisation method autoclave:Ja
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Nein
- Min. temperature:–270 °C (–454 °F)
- Working pressure:12,8 bar (185 psi)
- Clarity:Durchscheinend
- Schlauchmaterial:FEP
- VE:25 Feet
Frequently Bought Together