Masterflex® Transfer Tubing, C-Flex® Ultra, 1/4" ID x 1/2" OD; 50 Ft
Catalog # MFLX06432-45
Supplier: Avantor Fluid Handling
Specifications
See all product configurations- Modell:
- 06432-45
- 06432-43
- 06432-42
- 06432-47
- 06432-41
- 06432-49
- 06432-48
- Clarity:
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- GMP compliant:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Length per pack:
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- Max. Druck:
- 1,7 bar (25 psi)
- 1 bar (14 psi)
- 1,7 bar (24 psi)
- 0,7 bar (10 psi)
- 1 bar (14 psi)
- 1,4 bar (20 psi)
- Max. temperature:
- 50 °C (122 °F)
- 50 °C (122 °F)
- 50 °C (122 °F)
- 50 °C (122 °F)
- 50 °C (122 °F)
- 50 °C (122 °F)
- 50 °C (122 °F)
- Min. temperature:
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- Regulatory approvals:
- ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- Sterilisation:
- Autoclave;Gamma
- Autoclave;Gamma
- Autoclave;Gamma
- Autoclave;Gamma
- Autoclave;Gamma
- Autoclave;Gamma
- Autoclave;Gamma
- Sterilisation method autoclave:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method EtO:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Sterilisation method gamma:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Working pressure:
- 1,7 bar (25 psi)
- 1 bar (14 psi)
- 1,7 bar (24 psi)
- 0,7 bar (10 psi)
- 1 bar (14 psi)
- 1,4 bar (20 psi)
- Currently Viewing
Specifications
About this item
Ausgezeichnete Beständigkeit gegen konzentrierten Säuren und Basen.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Schlauchgröße: 1/4" ID x 1/2" OD
Anwendungen:Bioprozesse, Biopharmazeutika, Einwegbaugruppen, Prozessabfüllung, Probenahme.
Eigenschaften: Ohne Bestandteile tierischen Ursprungs (ADCF). Versiegelbar und schweißbar. Nicht zytotoxisch und pyrogenfrei; Ausgezeichnete Beständigkeit gegen konzentrierten Säuren und Basen.
Zertifizierungen:Entspricht USP Klasse VI Normen.
Temperaturbereich: -50 bis 275 °F (-45 bis 135°C)
Sterilisation: Autoklav.
- Schlauch Außen-Ø:12,8 mm (0,5")
- Schlauch Innen-Ø:6,4 mm (0,25")
- Wandstärke:3,2 mm
- Max. Druck:1,7 bar (25 psi)
- Max. temperature:50 °C (122 °F)
- Farbe:Durchscheinend
- Bezeichnung:Transferschlauch, C-Flex® Ultra, 1/4" ID x 1/2" AD; 50 Ft
- Länge:15,2 m
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:06432-45
- GMP compliant:Yes
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Regulatory approvals:ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:No
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperature:–50 °C (–58 °F)
- Sterilisation:Autoclave;Gamma
- Working pressure:1,7 bar (25 psi)
- Clarity:Translucent
- Schlauchmaterial:C-Flex® ULTRA
- VE:50 Feet
Frequently Bought Together