ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, Flexible Vinyl, 5/8" ID x 13/16" OD; 100 Ft
  MFLX06405-25
CE certificate
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, Flexible Vinyl, 5/8" ID x 13/16" OD; 100 Ft
  MFLX06405-25
CE certificate
  • Modell:
  • 06405-25
  • 06405-10
  • 06405-12
  • 06405-02
  • 06405-15
  • 06405-27
  • 06405-46
  • 06405-16
  • 06405-01
  • 06405-18
  • 06405-03
  • 06405-19
  • 06405-04
  • 06405-20
  • 06405-06
  • 06405-31
  • 06405-07
  • 06405-36
  • 06405-08
  • 06405-09
  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • GMP compliant:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Length per pack:
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • Max. Druck:
  • 2,2 bar (32 psi)
  • 3,8 bar (55 psi)
  • 2,8 bar (41 psi)
  • 4 bar (59 psi)
  • 3,2 bar (46 psi)
  • 2,5 bar (36 psi)
  • 2,8 bar (41 psi)
  • 3,8 bar (55 psi)
  • 2,8 bar (40 psi)
  • 1,9 bar (28 psi)
  • 3,5 bar (51 psi)
  • 2,5 bar (36 psi)
  • 3,2 bar (46 psi)
  • 2,8 bar (41 psi)
  • 3,5 bar (51 psi)
  • 2,2 bar (32 psi)
  • 3,8 bar (55 psi)
  • 1,6 bar (23 psi)
  • 4,4 bar (64 psi)
  • 3,2 bar (46 psi)
  • Max. temperature:
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • Min. temperature:
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • Sterilisation method autoclave:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Working pressure:
  • 2,2 bar (32 psi)
  • 3,8 bar (55 psi)
  • 2,8 bar (41 psi)
  • 4 bar (59 psi)
  • 3,2 bar (46 psi)
  • 2,5 bar (36 psi)
  • 2,8 bar (41 psi)
  • 3,8 bar (55 psi)
  • 2,8 bar (40 psi)
  • 1,9 bar (28 psi)
  • 3,5 bar (51 psi)
  • 2,5 bar (36 psi)
  • 3,2 bar (46 psi)
  • 2,8 bar (41 psi)
  • 3,5 bar (51 psi)
  • 2,2 bar (32 psi)
  • 3,8 bar (55 psi)
  • 1,6 bar (23 psi)
  • 4,4 bar (64 psi)
  • 3,2 bar (46 psi)
  • Garantie:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  •  
Für generelle Anwendungen geeignet.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
  • Schlauchgröße: 5/8" ID x 13/16" AD
Die Schläuche sind ideal für allgemeine Laboranwendungen. Zu den Merkmalen gehören eine gute Chemikalien- und Abriebfestigkeit, Geruchlosigkeit, Ungiftigkeit und Transparenz. Die Schläuche werden nach GMP-Richtlinien hergestellt und haben einen Temperaturbereich von -45 bis 180 °F (-43 bis 82 °C). Kann mit Ethylenoxid sterilisiert werden.
  • Schlauch Außen-Ø:
    20,8 mm (0,8125")
  • Schlauch Innen-Ø:
    16 mm (0,625")
  • Wandstärke:
    2,4 mm
  • Max. Druck:
    2,2 bar (32 psi)
  • Max. temperature:
    82 °C (180 °F)
  • Farbe:
    Transparent
  • Bezeichnung:
    Transferschlauch, Flexibles Vinyl, 5/8" ID x 13/16“ AD; 100 Ft
  • Länge:
    30,5 m
  • Seq:
    18
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    06405-25
  • GMP compliant:
    Yes
  • Length per pack:
    30,5 m (100 ft.)
  • Sterilisation method autoclave:
    No
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    No
  • Min. temperature:
    –43 °C (–45 °F)
  • Garantie:
    1 year
  • Working pressure:
    2,2 bar (32 psi)
  • Clarity:
    Translucent
  • Schlauchmaterial:
    Vinyl
  • VE:
    100 Feet
Frequently Bought Together