Masterflex® Transfer Tubing, Flexible Vinyl, 5/8" ID x 13/16" OD; 100 Ft
MFLX06405-25
CE certificate
- Catalog No:
- MFLX06405-25
- MFLX06405-10
- MFLX06405-12
- MFLX06405-02
- MFLX06405-15
- MFLX06405-27
- MFLX06405-46
- MFLX06405-16
- MFLX06405-01
- MFLX06405-18
- MFLX06405-03
- MFLX06405-19
- MFLX06405-04
- MFLX06405-20
- MFLX06405-06
- MFLX06405-31
- MFLX06405-07
- MFLX06405-36
- MFLX06405-08
- MFLX06405-09
- Modell:
- 06405-25
- 06405-10
- 06405-12
- 06405-02
- 06405-15
- 06405-27
- 06405-46
- 06405-16
- 06405-01
- 06405-18
- 06405-03
- 06405-19
- 06405-04
- 06405-20
- 06405-06
- 06405-31
- 06405-07
- 06405-36
- 06405-08
- 06405-09
- Clarity:
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- GMP compliant:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Length per pack:
- 30,5 m (100 ft.)
- 30,5 m (100 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 30,5 m (100 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 30,5 m (100 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 30,5 m (100 ft.)
- 30,5 m (100 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 30,5 m (100 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- Max. Druck:
- 2,2 bar (32 psi)
- 3,8 bar (55 psi)
- 2,8 bar (41 psi)
- 4 bar (59 psi)
- 3,2 bar (46 psi)
- 2,5 bar (36 psi)
- 2,8 bar (41 psi)
- 3,8 bar (55 psi)
- 2,8 bar (40 psi)
- 1,9 bar (28 psi)
- 3,5 bar (51 psi)
- 2,5 bar (36 psi)
- 3,2 bar (46 psi)
- 2,8 bar (41 psi)
- 3,5 bar (51 psi)
- 2,2 bar (32 psi)
- 3,8 bar (55 psi)
- 1,6 bar (23 psi)
- 4,4 bar (64 psi)
- 3,2 bar (46 psi)
- Max. temperature:
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- Min. temperature:
- –43 °C (–45 °F)
- –43 °C (–45 °F)
- –43 °C (–45 °F)
- –43 °C (–45 °F)
- –43 °C (–45 °F)
- –43 °C (–45 °F)
- –43 °C (–45 °F)
- –43 °C (–45 °F)
- –43 °C (–45 °F)
- –43 °C (–45 °F)
- –43 °C (–45 °F)
- –43 °C (–45 °F)
- –43 °C (–45 °F)
- –43 °C (–45 °F)
- –43 °C (–45 °F)
- –43 °C (–45 °F)
- –43 °C (–45 °F)
- –43 °C (–45 °F)
- –43 °C (–45 °F)
- –43 °C (–45 °F)
- Sterilisation method autoclave:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Sterilisation method EtO:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method gamma:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Working pressure:
- 2,2 bar (32 psi)
- 3,8 bar (55 psi)
- 2,8 bar (41 psi)
- 4 bar (59 psi)
- 3,2 bar (46 psi)
- 2,5 bar (36 psi)
- 2,8 bar (41 psi)
- 3,8 bar (55 psi)
- 2,8 bar (40 psi)
- 1,9 bar (28 psi)
- 3,5 bar (51 psi)
- 2,5 bar (36 psi)
- 3,2 bar (46 psi)
- 2,8 bar (41 psi)
- 3,5 bar (51 psi)
- 2,2 bar (32 psi)
- 3,8 bar (55 psi)
- 1,6 bar (23 psi)
- 4,4 bar (64 psi)
- 3,2 bar (46 psi)
- Garantie:
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
Für generelle Anwendungen geeignet.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Schlauchgröße: 5/8" ID x 13/16" AD
Die Schläuche sind ideal für allgemeine Laboranwendungen. Zu den Merkmalen gehören eine gute Chemikalien- und Abriebfestigkeit, Geruchlosigkeit, Ungiftigkeit und Transparenz. Die Schläuche werden nach GMP-Richtlinien hergestellt und haben einen Temperaturbereich von -45 bis 180 °F (-43 bis 82 °C). Kann mit Ethylenoxid sterilisiert werden.
- Schlauch Außen-Ø:20,8 mm (0,8125")
- Schlauch Innen-Ø:16 mm (0,625")
- Wandstärke:2,4 mm
- Max. Druck:2,2 bar (32 psi)
- Max. temperature:82 °C (180 °F)
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Transferschlauch, Flexibles Vinyl, 5/8" ID x 13/16“ AD; 100 Ft
- Länge:30,5 m
- Seq:18
- Environmentally Preferable:
- Modell:06405-25
- GMP compliant:Yes
- Length per pack:30,5 m (100 ft.)
- Sterilisation method autoclave:No
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperature:–43 °C (–45 °F)
- Garantie:1 year
- Working pressure:2,2 bar (32 psi)
- Clarity:Translucent
- Schlauchmaterial:Vinyl
- VE:100 Feet
Frequently Bought Together