Masterflex® Transferschlauch, FEP-Ausgekleidetes Polyethylen, 3/16" ID x 1/4" AD; 100 ft
Catalog # MFLX06385-02
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
About this item
Biegsam bei niedrigen Temperaturen.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Schlauchgröße: 3/16" ID x 1/4" OD
Anwendungen: Entnahme von Grundwasserproben und andere Probenahme- und Überwachungsanwendungen, die die hohe Reinheit und chemische Inertheit von FEP erfordern.
Eigenschaften: Chemisch inert, ungiftige FEP-Auskleidung mit einer strapazierfähigen Polyethylenummantelung. Starr aber biegsam bei niedrigen Temperaturen. Durchscheinend.
Zertifizierung: Harz entspricht FDA-Vorgaben (21 CFR 177.1550). Herstellung der Schläuche gemäß GMP.
Temperaturbereich: -100 bis 175°F (–73 bis 80°C)
Sterilisation: Mit Ethylenoxid.
- Schlauch Außen-Ø:6,4 mm (0,25")
- Schlauch Innen-Ø:4,8 mm (0,1875")
- Wandstärke:0,8 mm
- Max. Druck:14,4 bar (209 psi)
- Max. temperature:79 °C (175 °F)
- Farbe:Durchscheinend
- Bezeichnung:Transferschlauch, FEP-Ausgekleidetes Polyethylen, 3/16" ID x 1/4" AD; 100 Ft
- Länge:30,5 m
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modell:06385-02
- GMP compliant:Ja
- Length per pack:30,5 m (100 ft.)
- Regulatory approvals:FDA
- Sterilisation method autoclave:Nein
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Nein
- Min. temperature:–73 °C (–100 °F)
- Garantie:Sofort einsatzbereite Systeme
- Working pressure:14,4 bar (209 psi)
- Clarity:Durchscheinend
- Schlauchmaterial:FEP-lined PE
- VE:100 Feet
Frequently Bought Together