Burkle 5606-0601 Hand Operated Drum Pump with Discharge Tubing, PTFE/FEP, 60 cm inlet tube, 270 mL/stroke
MFLX06043-97
Sichere Übertragung von aggressiven Chemikalien.
- PTFE- und FEP-benetzte Materialien widerstehen aggressiven Chemikalien
- Absperrhahn hält gefährliche Dämpfe zurück und verhindert das Nachtropfen
Diese PTFE-Fasspumpen sind gegen starke Säuren, Basen, organische Stoffe und andere Chemikalien (mit Ausnahme von elementarem Fluor) beständig und eignen sich auch für die Förderung ultrareiner Flüssigkeiten. Je nach Anwendung können Sie zwischen Pumpen mit Auslauftülle und Auslaufschlauch wählen. Alle Modelle sind mit einem Absperrhahn ausgestattet und benötigen einen Adapter (separat zu bestellen).
- Förderleistung:3,7 strokes/L (14 strokes/gal.)
- Bezeichnung:Handbetriebene Fasspumpe mit Zapfhahn, PTFE/FEP, 60 cm Einlassschlauch, 270 mL/Hub
- Environmentally Preferable:
- Wetted materials:PTFE/FEP
- Outlet connection:Discharge tubing
- Tube ext.Ø, inlet:3,2 cm (1,25")
- Tube length, inlet:60 cm (23,622")
- Tube length, outlet:120 cm (47,25")
- Garantie:15 Months
- VE:1
Frequently Bought Together