Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser, Korrelierte Ablesung, Messinggehäuse und -fittings aus PTFE, 150-mm-Skala; 16,737 LPM Luft
Catalog # MFLX03269-80
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Keine Abstriche bei der Eignung für Präzision.
- Korrelierte Durchflussmesser verfügen über eine generische Skala - Referenzdurchflusskurven, die für eine Vielzahl von Medien, Temperaturen und Drücken kalibriert sind, um die Durchflussrate zu ermitteln│Verwendbar mit einer Vielzahl von Medien für Labor- und Industrieanwendungen
Aluminium ist wirtschaftlich und eignet sich für den allgemeinen Einsatz mit nicht korrosiven Gasen und Flüssigkeiten. Messing ist günstig und gut für die Verwendung mit Wasser geeignet. Edelstahl hält höheren Temperaturen und Drücken stand und zeichnet sich durch eine hervorragende chemische Verträglichkeit aus. PTFE bietet die beste chemische Kompatibilität.
- Maximale Durchflussrate:16737 ml/min
- Genauigkeit:±2% des Messbereichs
- Max. Druck:200 psi
- Bezeichnung:Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser, Korrelierte Ablesung, Messinggehäuse und -fittings, 150-mm-Skala; 16737 mL/min Luft
- Seq:50
- Environmentally Preferable:
- Modell:03269-80
- Float material:316 Edelstahl
- Flow Tube material:Borosilikatglas
- Max. air flow rate:16737 ml/min
- Max. argon flow rate:14131 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:14051 ml/min
- Max. H₂ flow rate:59996 ml/min
- Max. helium flow rate:38576 ml/min
- Max. N₂ flow rate:17021 ml/min
- Max. O₂ flow rate:15710 ml/min
- Max. water flow rate:506 ml/min
- O-Ring material:Buna-N
- Max. Betriebstemperatur:121 °C (250 °F)
- Reproduzierbarkeit:±0,25%
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Gehäusematerial:Brass
- Fitting material:Verchromtes Messing
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:Nein
Frequently Bought Together