Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser, Korrelierte Ablesung, Gehäuse und Fittings aus 316 SS, 150-mm-Skala; 4562 mL/min Luft
Katalognr. MFLX03269-23
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Keine Abstriche bei der Eignung für Präzision.
- Korrelierte Durchflussmesser verfügen über eine generische Skala - Referenzdurchflusskurven, die für eine Vielzahl von Medien, Temperaturen und Drücken kalibriert sind, um die Durchflussrate zu ermitteln│Verwendbar mit einer Vielzahl von Medien für Labor- und Industrieanwendungen
Aluminium ist wirtschaftlich und eignet sich für den allgemeinen Einsatz mit nicht korrosiven Gasen und Flüssigkeiten. Messing ist günstig und gut für die Verwendung mit Wasser geeignet. Edelstahl hält höheren Temperaturen und Drücken stand und zeichnet sich durch eine hervorragende chemische Verträglichkeit aus. PTFE bietet die beste chemische Kompatibilität.
- Maximale Durchflussrate:4562 ml/min
- Genauigkeit:±2% des Messbereichs
- Max. Druck:200 psi
- Bezeichnung:Schwebekörper-Durchflussmesser, Korrelierte Ablesung, Gehäuse und Fittings aus 316 SS, 150-mm-Skala; 4562 ml/min Luft
- Seq:35
- Environmentally Preferable:
- Modell:03269-23
- Float material:316 Edelstahl
- Flow Tube material:Borosilikatglas
- Max. air flow rate:4562 ml/min
- Max. argon flow rate:3903 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:3990 ml/min
- Max. H₂ flow rate:15855 ml/min
- Max. helium flow rate:9770 ml/min
- Max. N₂ flow rate:4685 ml/min
- Max. O₂ flow rate:4341 ml/min
- Max. water flow rate:134 ml/min
- O-Ring material:Viton®
- Max. Betriebstemperatur:121 °C (250 °F)
- Reproduzierbarkeit:±0,25%
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Gehäusematerial:316 stainless steel
- Fitting material:316 Edelstahl
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:Nein
Frequently Bought Together