Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser, Korrelierte Ablesung, Hoher Durchfluss, Messinggehäuse und -fittings, 65-mm-Skala, 42.094 LPM Luft
MFLX03268-88
Keine Abstriche bei der Eignung für Präzision.
- Korrelierte Durchflussmesser verfügen über eine generische Skala - Referenzdurchflusskurven, die für eine Vielzahl von Medien, Temperaturen und Drücken kalibriert sind, um die Durchflussrate zu ermitteln│Verwendbar mit einer Vielzahl von Medien für Labor- und Industrieanwendungen
Aluminium ist wirtschaftlich und eignet sich für den allgemeinen Einsatz mit nicht korrosiven Gasen und Flüssigkeiten. Messing ist günstig und gut für die Verwendung mit Wasser geeignet. Edelstahl hält höheren Temperaturen und Drücken stand und zeichnet sich durch eine hervorragende chemische Verträglichkeit aus. PTFE bietet die beste chemische Kompatibilität.
- Maximale Durchflussrate:42094 ml/min
- Genauigkeit:±2% des Messbereichs
- Max. Druck:200 psi
- Bezeichnung:65-mm Korrelierte Durchflussmesser, ohne Ventil, Messing, 42,094 L/min Luft
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modell:03268-88
- Float material:316 SS
- Flow Tube material:Borosilikatglas
- Max. air flow rate:42094 ml/min
- Max. argon flow rate:37441 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:35100 ml/min
- Max. H₂ flow rate:154750 ml/min
- Max. helium flow rate:104600 ml/min
- Max. N₂ flow rate:43487 ml/min
- Max. O₂ flow rate:40053 ml/min
- Max. water flow rate:1261 ml/min
- O-Ring material:Buna-N
- Max. Betriebstemperatur:121 °C (250 °F)
- Reproduzierbarkeit:±0,25%
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Gehäusematerial:Brass
- Fitting material:Verchromtes Messing
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:Nein
Frequently Bought Together