Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser, Korrelierte Ablesung, Hoher Durchfluss, Gehäuse und Fittings aus PTFE, 150-mm-Skala; 29.56 LPM Luft
MFLX03267-90
Keine Abstriche bei der Eignung für Präzision.
- Korrelierte Durchflussmesser verfügen über eine generische Skala - Referenzdurchflusskurven, die für eine Vielzahl von Medien, Temperaturen und Drücken kalibriert sind, um die Durchflussrate zu ermitteln│Verwendbar mit einer Vielzahl von Medien für Labor- und Industrieanwendungen
Aluminium ist wirtschaftlich und eignet sich für den allgemeinen Einsatz mit nicht korrosiven Gasen und Flüssigkeiten. Messing ist günstig und gut für die Verwendung mit Wasser geeignet. Edelstahl hält höheren Temperaturen und Drücken stand und zeichnet sich durch eine hervorragende chemische Verträglichkeit aus. Alle entsprechenden Durchflussmesser werden mit Datenblättern für Wasser und Luft bei Standardtemperatur und -druck (STP) geliefert.
- Maximale Durchflussrate:29560 ml/min
- Genauigkeit:±2% des Messbereichs
- Max. Druck:100 psi
- Bezeichnung:Schwebekörper-Durchflussmesser, Korrelierte Ablesung, Hoher Durchfluss, Gehäuse und Fittings aus PTFE, 150-mm-Skala; 29,56 L/min Luft
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Modell:03267-90
- Float material:Saphir
- Flow Tube material:Borosilikatglas
- Max. air flow rate:29560 ml/min
- Max. argon flow rate:24563 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:23855 ml/min
- Max. H₂ flow rate:110101 ml/min
- Max. helium flow rate:70100 ml/min
- Max. N₂ flow rate:29930 ml/min
- Max. O₂ flow rate:27181 ml/min
- Max. water flow rate:806 ml/min
- O-Ring material:PTFE
- Max. Betriebstemperatur:65 °C (150 °F)
- Reproduzierbarkeit:±0,25%
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Gehäusematerial:PTFE
- Fitting material:PTFE und Kel-F®
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:Nein
Frequently Bought Together