Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser, Korrelierte Ablesung, Gehäuse und Fittings aus PTFE, 150-mm-Skala; 5005 mL/min Luft
Katalognr. MFLX03267-80
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Keine Abstriche bei der Eignung für Präzision.
- Korrelierte Durchflussmesser verfügen über eine generische Skala - Referenzdurchflusskurven, die für eine Vielzahl von Medien, Temperaturen und Drücken kalibriert sind, um die Durchflussrate zu ermitteln│Verwendbar mit einer Vielzahl von Medien für Labor- und Industrieanwendungen
Aluminium ist wirtschaftlich und eignet sich für den allgemeinen Einsatz mit nicht korrosiven Gasen und Flüssigkeiten. Messing ist günstig und gut für die Verwendung mit Wasser geeignet. Edelstahl hält höheren Temperaturen und Drücken stand und zeichnet sich durch eine hervorragende chemische Verträglichkeit aus. PTFE bietet die beste chemische Kompatibilität.
- Maximale Durchflussrate:5005 ml/min
- Genauigkeit:±2% des Messbereichs
- Max. Druck:100 psi
- Bezeichnung:150-mm Korrelierte Durchflussmesser, ohne Ventil, PTFE, 5005 ml/min Luft
- Seq:23
- Environmentally Preferable:
- Modell:03267-80
- Float material:316 SS
- Flow Tube material:Borosilikatglas
- Max. air flow rate:5005 ml/min
- Max. argon flow rate:4175 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:4388 ml/min
- Max. H₂ flow rate:16108 ml/min
- Max. helium flow rate:10336 ml/min
- Max. N₂ flow rate:5090 ml/min
- Max. O₂ flow rate:4652 ml/min
- Max. water flow rate:126 ml/min
- O-Ring material:PTFE
- Max. Betriebstemperatur:65 °C (150 °F)
- Reproduzierbarkeit:±0,25%
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Gehäusematerial:PTFE
- Fitting material:PTFE und Kel-F®
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:Nein
- Valve material:PTFE und Kel-F®
Frequently Bought Together