Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser, Korrelierte Ablesung, Aluminiumgehäuse und -fittings, 150-mm-Skala; 92 mL/min Luft
Katalognr. MFLX03267-08
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Keine Abstriche bei der Eignung für Präzision.
- Korrelierte Durchflussmesser verfügen über eine generische Skala - Referenzdurchflusskurven, die für eine Vielzahl von Medien, Temperaturen und Drücken kalibriert sind, um die Durchflussrate zu ermitteln│Verwendbar mit einer Vielzahl von Medien für Labor- und Industrieanwendungen
Aluminium ist wirtschaftlich und eignet sich für den allgemeinen Einsatz mit nicht korrosiven Gasen und Flüssigkeiten. Messing ist günstig und gut für die Verwendung mit Wasser geeignet. Edelstahl hält höheren Temperaturen und Drücken stand und zeichnet sich durch eine hervorragende chemische Verträglichkeit aus. PTFE bietet die beste chemische Kompatibilität.
- Maximale Durchflussrate:92 ml/min
- Genauigkeit:±2% des Messbereichs
- Max. Druck:200 psi
- Bezeichnung:150-mm Korrelierte Durchflussmesser, ohne Ventil, Aluminium, 92 ml/min Luft
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modell:03267-08
- Float material:Glas
- Flow Tube material:Borosilikatglas
- Max. air flow rate:92 ml/min
- Max. argon flow rate:75,6 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:103,1 ml/min
- Max. H₂ flow rate:208 ml/min
- Max. helium flow rate:90,1 ml/min
- Max. N₂ flow rate:92 ml/min
- Max. O₂ flow rate:81 ml/min
- Max. water flow rate:0,85 ml/min
- O-Ring material:Buna-N
- Max. Betriebstemperatur:121 °C (250 °F)
- Reproduzierbarkeit:±0,25%
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Gehäusematerial:Aluminium
- Fitting material:Aluminium
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:Nein
Frequently Bought Together